Learn More
1,10-fenantrolina monohidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 10-Phenanthroline monohydrate |
Punto de fusión | 97°C to 101°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 23, 227 |
Índice Merck | 15, 7328 |
Sinónimo | 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene |