Learn More
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 030910.18
Detalles adicionales : CAS : 5144-89-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441177
  • 188.00€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 5
5144-89-8
198.225
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O
C12H10N2O
MFCD00011678
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
1,10-fenantrolina;hidrato
Especificaciones
1,10-Phenanthroline monohydrate
97°C to 101°C
5144-89-8
MFCD00011678
4008096
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
1,10-fenantrolina;hidrato
21226
cristalino/a/s
Odorless
50g
C12H10N2O
UN2811
14,7214
Soluble in alcohol,acetone; Slightly soluble in waterSoluble in ethanol,acetone and methanol; Slightly soluble in water and benzene.
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O
198.225
198.23 (180.21 Anhydrous)
ACS
Videos
SDS Documentos