Learn More
Clorhidrato de 1-(1-naftil)piperazina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042313
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104113-71-5
C14H17ClN2
248.754
MFCD00055161
ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
1-1-naphthyl piperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl piperazine hydrochloride, naphthylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-ylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hydrochloride, piperazine,1-1-naphthalenyl, zlchem 1062, 1-1-naphthyl piperazine hcl, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hcl salt, n-1-naphthyl piperazine hydrochloride
2737391
1-naftaleno-1-ilpiperazina;clorhidrato
C1CN(CCN1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104113-71-5
C14H17ClN2
248.754
MFCD00055161
ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
1-1-naphthyl piperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl piperazine hydrochloride, naphthylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-ylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hydrochloride, piperazine,1-1-naphthalenyl, zlchem 1062, 1-1-naphthyl piperazine hcl, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hcl salt, n-1-naphthyl piperazine hydrochloride
2737391
1-naftaleno-1-ilpiperazina;clorhidrato
C1CN(CCN1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
5-HT1 serotonin receptor agonist. 5-HT2 serotonin receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Agonista del receptor de serotonina 5-HT1
  • Antagonista del receptor de serotonina 5-HT2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
Color Morado
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.75
Forma física Sólido