Learn More
Alfa Aesar™ 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55953.06
Detalles adicionales : CAS : 104784-51-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442358
  • 128.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
28-12-2020
104784-51-2
224.378
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
4438232
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
C15H16Si
MFCD04039886
1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
trimetil(2-naftalen-1-iletinil)silano
Especificaciones
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
>110°C (230°F)
292°C to 293°C
5g
C15H16Si
1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
224.378
224.38
97%
0.968 g/mL
1.595
41°C to 43°C
104784-51-2
MFCD04039886
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
trimetil(2-naftalen-1-iletinil)silano
4438232
Sólido
Videos
SDS Documentos