Learn More
1,1-Dimetilpropargilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035722
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2978-58-7
C5H9N
83.134
MFCD00008052
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
76319
2-metilbut-3-in-2-amina
CC(C)(C#C)N
2978-58-7
C5H9N
83.134
MFCD00008052
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
76319
2-metilbut-3-in-2-amina
CC(C)(C#C)N
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1-dimetilpropargilamina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylpropargylamine
Densidad 0.79
Punto de ebullición 79°C to 80°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Índice de refracción 1.4237
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 95%