Learn More
Ácido 1,1-ciclobutanodicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96109
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5445-51-2
C6H8O4
144.13
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.1% max. (50°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H6(CO2H)2
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 724
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Claridad (5 w/v% aq. soln.) clear
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino