Learn More
1,1'-Carbonildipirrolidina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7053552
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
81759-25-3
C9H16N2O
168.24
MFCD00216641
HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
736440
dipirrolidin-1-ilmetanona
O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
81759-25-3
C9H16N2O
168.24
MFCD00216641
HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
736440
dipirrolidin-1-ilmetanona
O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Aplicaciones
Reactivo en la polimerización por apertura de anillo de pseudoureas cíclicas de seis y siete miembros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.086 g/mL
Punto de ebullición 148°C to 150°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 10 g
Beilstein 1637732
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido