Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022081
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
530-62-1
C7H6N4O
162.15
MFCD00005286
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
68263
O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Peptide coupling reagent1,1'-Carbonyldiimidazole acts as a coupling reagent and utilized for coupling of amino acids in order to prepare peptide in organic synthesis. It is also used in the preparation of beta-keto sulfones, sulfoxides and beta-enamino acid derivatives. It is used to convert alcohols and amines into carbamates, esters, and ureas. It is involved in the preparation of formylized imidazole by reaction with formic acid. Further, it is used in the synthesis of dipolar polyamides compounds. In addition to this, it is considered as an equivalent of phosgene and used to prepare asymmetric bis alkyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de acoplamiento de péptidos. El 1,1′-carbonildiimidazol actúa como reactivo de acoplamiento y se utiliza para el acoplamiento de amino ácidos con el fin de preparar péptido en síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de derivados de ácido de beta-enamina, beta-cetosulfonas y sulfóxidos. Se utiliza para convertir alcoholes y aminas en carbamatos, ésteres y ureas. Participa en la preparación de imidazol formilado por reacción con ácido fórmico. Además, se utiliza en la síntesis de compuestos de poliamidas dipolares. Aparte de esto, se considera un equivalente de fosgeno y se utiliza para preparar carbonato de bisalquilo asimétrico.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1'-Carbonyldiimidazole
Punto de fusión 116°C to 120°C
pH 7.7
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 6826
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1819
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide.
Nombre IUPAC 1-(1H-imidazole-1-carbonyl)-1H-imidazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.