Learn More
1,1-Bis(hidroximetil)ciclopropano, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3770940
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1-(hidroximetil)ciclopropil]metanol
C1CC1(CO)CO
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1-(hidroximetil)ciclopropil]metanol
C1CC1(CO)CO
Nombre del producto químico o material 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0650g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.