Learn More
1,1-Bis(hidroximetil)ciclopropano, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane |
% mín. CAS | 88.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.0650g/mL |
Punto de ebullición | 215.0°C to 233.0°C |
Temperatura de inflamación | 110°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Gravedad específica | 1.065 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.