Learn More
1-(1-Benzotiofen-2-il)-2-bromo-1-etanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |