Learn More
1,1,4,4-Tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalina, grado técnico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510582
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
6683-46-1
C14H20
188.31
MFCD00052728
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
81186
1,1,4,4-tetrametil-2,3-dihidronaftaleno
CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
6683-46-1
C14H20
188.31
MFCD00052728
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
81186
1,1,4,4-tetrametil-2,3-dihidronaftaleno
CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.31
Porcentaje de pureza 90%