Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, Technical Grade, Maybridge
Marca:  Maybridge TL00201EE
Detalles adicionales : CAS : 6683-46-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406003
  • 442.20€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6683-46-1
188.314
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
C14H20
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
81186
CC1(CCC(C2=CC=CC=C21)(C)C)C
Especificaciones
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6683-46-1
C14H20
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
81186
90%
50g
90%
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
CC1(CCC(C2=CC=CC=C21)(C)C)C
188.314
188.31
Videos
SDS Documentos