Learn More
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027157
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3277-26-7
C4H12OSi2
132.309
MFCD00008256
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
6327482
dimetilsililideneoxonio(dimetil)silanuro
C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
3277-26-7
C4H12OSi2
132.309
MFCD00008256
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
6327482
dimetilsililideneoxonio(dimetil)silanuro
C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane is used as a monomer in the production of silicone polymers or silicone resins. It is used as a precursor to prepare other organosilicon compounds. It is also utilized in non-aqueous polymer preparation as well as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,3,3-tetrametildisiloxano se utiliza como monómero en la producción de polímeros de silicona o resinas de silicona. Se utiliza como precursor para preparar otros compuestos organosilícicos. También se utiliza en la preparación de polímeros no acuosos, y también como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Reacciona con el agua para producir dimetilsilanol, dimetilsilanodiol y gas hidrógeno.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado de fuentes de ignición. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733364
Temperatura de inflamación −26°C (−15°F)
Información de solubilidad It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.33
Porcentaje de pureza 97%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.37
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.76