missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen

Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34874-1L

Detalles adicionales : CAS : 76-13-1 Peso : 1.56000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 1 Pack group : III

Cantidad. 1L
Envase Glass Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15614660

  • 264.26€ / 1 litro


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1.57 g/mL at 25 °C(lit.)
ClCF2CCl2F
for HPLC
MFCD00000782
−35°C(lit.)
1740335
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% (GC)
>99.7%
47.6°C
187.37
76-13-1
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
100.0000%
C2Cl3F3
Glass Bottle

Especificaciones

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% (GC)
100.0000%
for HPLC
C2Cl3F3
187.37
1740335
Glass Bottle
−35°C(lit.)
1L
76-13-1
1.57 g/mL at 25 °C(lit.)
>99.7%
ClCF2CCl2F
MFCD00000782
1,1,2-Trichloro-trifluoroethane
47.6°C
Videos
SDS