Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229236
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
999-97-3
C6H19NSi2
161.4
MFCD00008259
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
13838
CHEBI:85068
[dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
999-97-3
C6H19NSi2
161.4
MFCD00008259
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
13838
CHEBI:85068
[dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4090
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,4725
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viscosidad 0.9 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.