Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LC-MS Grade, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120006
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 mL
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
920-66-1
C3H2F6O
168.038
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
920-66-1
C3H2F6O
168.038
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Eluent additive for LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Punto de fusión -4°C
Color Incolora
Densidad 1.596g/mL at 25°C
Punto de ebullición 59°C
Envase Ampolla
Fórmula lineal (CF3)2CHOH
Índice de refracción n20/D 1.275
Cantidad 10 x 1 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1841007
Residuos después de la evaporación 0 to 0.0005%
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)