Learn More
RETSCH 1.0353 Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Marca:  RETSCH 03.647.0326
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10086669
  • 296.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-09-2022
para ver el stock
Especificaciones
1Cada una
Bases de tamiz
Molino de corte SM 200
0,5mm
Acero inoxidable