Learn More
Sartorius™ Membrana de nitrato de poliamida con poro de 0,45 μm
Marca:  Sartorius™ 25006--47------N
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12952671
  • 213.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanco
Filtro de membrana de poliamida
0,45 μm
Filtración de agua, soluciones alcalinas y disolventes con retención de microbios y reducción de partículas
0,15 mm
2.3bar
Filtro de membrana de poliamida
Poliamida
35 ml/min.
100/pack
47 mm