Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 12
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Marca:  Thermo Scientific™ AB1112
118.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11544774
  • 177.00€ / paquete de 80
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml, ocho tubos por tira de 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados
  • Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Aplicaciones
  • PCR
  • qPRC
  • PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 mL
10 paquetes de 8 tiras
No estéril
Estándar
80 tubos de tiras
Natural
0,25 mL
Termocicladores
Polipropileno
No se incluye
Tubo de 12 tiras