Learn More
Thermo Scientific™ Tubes (white) and Ultra Clear Caps, strips of 8
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Marca:  Thermo Scientific™ AB1191
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Código de producto. 11504804
  • 249.00€ / paquete de 120
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
  • Ocho tubos por tira
  • 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 ml
10 paquetes de 12 tiras
Polipropileno
Tapones planos ultratransparentes
120 tubos de tiras y tapones
Blanco, ultratransparente
0,25 ml
Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Estándar
96
Tubo de 8 tiras