Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y tapones abovedadas, tiras de 8
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0451
122.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10475353
  • 184.00€ / paquete de 120
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml, ocho tubos por tira de 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados
  • Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Aplicaciones
  • PCR
  • qPRC
  • PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 ml
10 paquetes de 12 tiras
Polipropileno
Tapones abovedados
120 tubos de tiras y tapones
Natural
0,25 ml
Termocicladores
Estándar
96
Tubo de 8 tiras