Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, blue
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Marca: Thermo Scientific™ AB0264B
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
- Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
- 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
- Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
0,2 mL | |
250 tiras | |
No estéril | |
Estándar | |
250 tubos de tiras |
Azul | |
0,25 mL | |
Termocicladores | |
Polipropileno | |
No se incluye | |
Tubo de 8 tiras |