Learn More
Thermo Scientific™ 0.1 mL Individual UTW Tubes
Reduce incubation times during PCR with these ultra-thin wall individual PCR tubes with attached flat caps.
159.00€ - 175.00€
Especificaciones
Color del tapón Clear
Descripción With attached optical flat caps
Tipo Tubes
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10857671 Thermo Scientific™
TUC0010
Clear 159.00€
paquete de 960 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10456349 Thermo Scientific™
TUC0011
White 175.00€
paquete de 960 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Highlights
  • Caps form a secure seal, yet are easy to open and close
  • Compatible with thermal cyclers accepting low-profile 0.2 mL tubes
  • Ultra Thin Wall (UTW) low profile for fast PCR applications, compatible with the 24-well Piko Thermal Cycler and PikoReal Real-Time PCR System
Especificaciones
Especificaciones
Clear
With attached optical flat caps
Tubes
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.