No solo secan: BINDER presenta dos nuevas y extraordinarias cámaras de secado al vacío
Descubra el extraordinario diseño especial para muestras inflamables y no inflamables.
Ver el seminario web
Progama
¿Qué le ocurre a un globo en una cámara de secado al vacío? Además de experimentos como este, el secado al vacío es ideal para procesos que implican muestras sensibles a la temperatura o al oxígeno, disolventes inflamables, secado acelerado y muchas más aplicaciones.
Estas imágenes nunca antes mostradas demuestran la funcionalidad, la facilidad de uso y las ventajas de los dos nuevos modelos de cámaras de secado al vacío de Binder: VD y VDL compatible con ATEX.
En función del modelo, la temperatura máxima es 220 °C o 110 °C, mientras que el vacío más bajo alcanzable es ≤5 mbar según el tipo de bomba, y el encendido/apagado se realiza a través de un controlador de cámara. La pantalla táctil permite realizar ajustes digitales precisos, y el nuevo y exclusivo sistema de iluminación interior permite una capacidad de visualización que no se había logrado hasta ahora. El secado reproducible se facilita con una función de detección automática denominada SmartVent, que también se muestra. Únase a nosotros para ver estas y muchas más funciones.
Estas nuevas cámaras de secado al vacío se utilizan para aplicaciones en la investigación automotriz, electrónica, farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas, así como también en la garantía y contol de calidad y producción.
Temas clave del seminario web:
  • Experimente lo fácil que puede resultar el secado al vacío
  • Descubra cómo las directrices de seguridad ATEX influyeron en el exclusivo diseño
  • Vea cómo funciona la cámara a prueba de explosiones
  • Descubra cómo las funciones inteligentes resuelven los problemas de secado diarios
Documentos relacionados
  • Folleto: Cámaras de secado al vacío
  • Folleto: Cámaras de secado al vacío modelo VD 23 para disolventes no inflamables
Descargar
15195_logo_detail_page
Nuestro ponente
team member
Lothar Maresch
Biólogo, director de la Academia Binder.