SureTRACE Producto destacado
DWK Life Sciences - socio proveedor del programa SureTRACE
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
Una gama de frascos y cierres de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
- Fabricado en vidrio neutro de borosilicato 3.3 tipo 1
- Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
- Graduados
- No incluye tapones de rosca
- Disponibles en intervalo de volumen de 25 a 20 l