Eliminación Efectiva de Residuos: Un Paso Crítico
Comprender el tipo de residuo es importante para determinar qué materiales y detergentes serán más efectivos. Se necesita una acción mecánica por parte del personal para eliminar los desechos de producción visibles y sub-visibles, los residuos de agentes de limpieza, las marcas de equipos y la contaminación.
En las áreas de producción limpias, pueden ser necesarios tejidos con propiedades abrasivas y absorbentes, así como detergentes especializados para realizar un nivel adicional de limpieza, sin necesidad de frotar.
Una comparación limpia
Los datos a continuación muestran una serie de tejidos comunes para salas limpias (ISO 5 a 9) en comparación con un tejido genérico de 100% poliéster (control), utilizando un 70% de IPA para eliminar los residuos de superficie seca (un polvo blanco fino) de una solución de 5.000 partes por millón (ppm) de hipoclorito de sodio (lejía).
La microfibra, un tejido altamente absorbente y ligeramente tuftado de 80% poliéster y 20% nailon, fue dos veces más efectiva que el tejido de control. La microfibra con PolyMesh™, un tejido de microfibra con una capa de trenza de poliéster, también eliminó una cantidad significativa del residuo visual con su factor de fregado añadido. NovaScrub™, una espuma reticulada de poro abierto y duradera, destacó en aflojar el residuo seco. Sin embargo, más de este era visible después del secado, similar a los resultados del control de poliéster.
Consulte la tabla para más detalles.
Desprendimiento de residuos y desechos
Debido a los altos niveles de compuestos orgánicos volátiles (COV), las soluciones al 70% de IPA no son prácticas para la eliminación de residuos en superficies grandes. Se prefieren los detergentes con surfactantes que desprenden los residuos y los desechos al limpiar o desinfectar.
Uno de estos limpiadores es Micronova™ NovaClean™. Filtrado a 0.1 μm y que contiene metales e iones de sal comunes en el rango de partes por mil millones (ppb), limpia las superficies sin dejar residuos significativos.
Una segunda comparación muestra la efectividad del detergente NovaClean en comparación con el agua desionizada (DI) como soluciones para eliminar residuos de un desinfectante cuaternario estándar, utilizando la misma gama de tejidos discutidos anteriormente. Nuevamente, el tejido de microfibra ligeramente tuftado fue el mejor, esta vez dejando un impresionante 0% de residuo del desinfectante estándar con NovaClean como surfactante.
Varios tejidos populares en áreas asépticas para aplicar desinfectantes también funcionaron bien con NovaClean para eliminar cualquier residuo de desinfectante. Otros materiales, como PolySorb™, un poliéster texturizado; MegaTex™, un poliamida texturizado; y NovaPoly™, un poliéster tejido, funcionaron mucho mejor con NovaClean que el control.
El tejido de control de poliéster combinado con agua DI solo eliminó alrededor del 50% del residuo del desinfectante, en comparación con una eliminación del 75% al usar NovaClean como solución.
Recomendaciones
Al elaborar su plan para la eliminación rutinaria de residuos, considere el tipo de residuo, el tejido para eliminar ese residuo y la solución de limpieza.
Las microfibras tuftadas, como el tejido de microfibra Micronova™, funcionan bien para eliminar tanto los residuos de sal como de solución.
El detergente NovaClean es superior al agua DI para eliminar residuos de desinfectantes tipo amina cuaternaria. Para sales secas o lodos, NovaScrub u otros tejidos más abrasivos son una buena opción. Al usar NovaClean u otro detergente desinfectante para la eliminación de residuos, se pueden preferir tejidos con baja liberación de partículas como PolySorb o MegaTex ya que también pueden usarse para aplicar desinfectantes.
Residuo visible promedio restante después de limpiar
| Tejido de limpieza | 5% (v/v) Hipoclorito de sodio* | 1.6% (v/v) Desinfectante de amonio cuaternario |
|---|---|---|
| 70% IPA | NovaClean | |
| Tejido de control: 100% poliéster | 25% | 25% |
| Microfibra | 12.5% | 0% |
| Microfibra con poliéster trenzado | 17.5% | 15% |
| Espuma seca reticulada | 25% | 25% |
| Poliéster texturizado | 30% | 10% |
| Poliamida texturizada | 12.5% | 0% |
| Microfibra | 42.5% | 15% |
| Poliéster tejido | 30% | 15% |
| Tejido de limpieza | 1.6% (v/v) Desinfectante de amonio cuaternario | |
|---|---|---|
| Agua DI | NovaClean | |
| Tejido de control: 100% poliéster | 50% | 25%** |
* 5,000 ppm de lejía diluida **Reducción del residuo en un 50% usando NovaClean