Optimice su inmunoprecipitación (IP) con los Nano-Traps de ChromoTek
Cuentas de Afinidad Listas para Usar para una Inmunoprecipitación Rápida y Eficiente
Los Nano-Traps de ChromoTek son la referencia en inmunoprecipitación (IP) y permiten una captura rápida y confiable de proteínas de baja expresión en una sola banda. Consisten en nanocuerpos acoplados a una variedad de resinas, incluidas perlas de agarosa, perlas magnéticas de agarosa y partículas magnéticas. Están listos para usar en las siguientes aplicaciones: IP, Co-IP, Co-IP/espectrometría de masas (MS), ensayo en cuentas, análisis ChIP/RIP y ensayo de proteínas fluorescentes divididas.
Ver todos los Nano-Traps de Chromotek
Ver todos los reactivos basados en nanocuerpos de Chromotek
Beneficios de los Nano-Traps
Los beneficios del sistema Nano-Trap incluyen:
  • Sin cadenas de anticuerpos pesadas y ligeras
  • Condiciones de lavado rigurosas
  • Bajo nivel de proteínas de la célula huésped
  • Captura muy eficiente, sin proteínas en el flujo
  • Alta afinidad para unirse incluso a proteínas expresadas en niveles bajos
  • Tiempo de incubación corto (30-60 min)
  • Expresión recombinante y validada
Objetivos disponibles para Nano-Traps
Ejemplos de objetivos para Nano-Traps incluyen los siguientes y muchos más:
  • GFP
  • V5
  • DYKDDDDK
  • Myc
  • Etiqueta HA
  • Ubiquitina
Al utilizar Nano-Traps, la cantidad de proteína de interés (POI) inmunoprecipitada es significativamente mayor y el fondo se reduce en comparación con una IP realizada con un anticuerpo convencional (ver Figura 1). Los Nano-Traps proporcionan fracciones puras de POI inmunoprecipitada sin contaminación de cadenas de anticuerpos pesadas y ligeras.
Figure 1
Figura 1: IP de una proteína de interés (POI) por Nano-Traps (izquierda) en comparación con anticuerpos convencionales acoplados a cuentas de proteína A/G (derecha), analizada por SDS-PAGE. M: marcador; B: unido.
GFP-Traps para inmunoprecipitación
Al utilizar un GFP-Trap™ para la captura de proteínas de fusión GFP, la cantidad de GFP inmunoprecipitada es significativamente mayor y el fondo se reduce en comparación con una IP realizada con un anticuerpo anti-GFP convencional conjugado a cuentas de proteína A/G.
Sin fragmentos de cadenas de anticuerpos pesadas y ligeras, fondo superior
Las cadenas de anticuerpos pesadas y ligeras son contaminantes; sin embargo, un GFP-Trap proporciona fracciones puras de proteína de fusión GFP inmunoprecipitada sin dicha contaminación (ver Figura 2). Los GFP-Traps de ChromoTek han sido citados por investigadores más de 5.000 veces y son los anticuerpos monoclonales anti-GFP más citados. Como tales, son el estándar de oro para la inmunoprecipitación de proteína de fusión GFP.
Figure 2
Figura 2: IP de GFP utilizando un GFP-Trap en comparación con un anticuerpo anti-GFP convencional acoplado a cuentas de proteína A/G, analizada por SDS-PAGE. B: unido; I: entrada; FT: flujo.
Formatos de GFP-Trap listos para usar
Los GFP-Traps consisten en un nanocuerpo anti-GFP conjugado a diferentes resinas. El GFP-Trap está disponible en forma de perlas de agarosa, perlas de agarosa magnéticas, partículas magnéticas o placas de 96 pocillos. A continuación se presentan ejemplos de estos GFP-Traps y sus características/usos:
  • GFP-Trap Agarosa: IP de fondo más bajo y alta capacidad de unión
  • GFP-Trap Agarosa Magnética: Separación magnética y IP de alta capacidad de unión
  • GFP-Trap Partículas Magnéticas (M-270): Captura de grandes proteínas/complejos
  • GFP-Trap Placas Multiwell: Aplicaciones de alto rendimiento y ELISA
  • GFP-Trap Kits: Incluyen tampón de lisis para células de mamíferos, tampones de lavado y elución
Optimize your IP with ChromoTek Nano-Traps
Contenido proporcionado por:
Proteintech logo
Productos Relacionados