Consejos para el pesaje en laboratorio con OHAUS
Introducción
Factores externos como las fluctuaciones de la temperatura, las corrientes de aire, las interferencias electromagnéticas y las vibraciones pueden influir en la precisión de una balanza analítica. Al comprender y controlar estos factores externos, los usuarios pueden garantizar que su balanza analítica proporcione mediciones fiables y precisas. Por ello, es importante mantener la balanza en un entorno controlado para minimizar las interferencias.
Temperatura y humedad
La temperatura y la humedad son dos factores ambientales críticos que pueden influir significativamente en los resultados de pesaje de las balanzas analíticas. Comprender cómo afectan estos elementos al rendimiento de la balanza es esencial para obtener mediciones precisas y fiables.
Temperatura: es importante utilizar las balanzas analíticas dentro de un intervalo de temperatura estable, según lo especificado por el fabricante, para minimizar los efectos de la temperatura en los resultados del pesaje. El uso de un entorno con temperatura controlada o la colocación de la balanza lejos de fuentes de calor o frío pueden ayudar a mantener la estabilidad y la coherencia en las mediciones.
Humedad: las incoherencias en la humedad pueden provocar fluctuaciones en las lecturas y comprometer la precisión de las mediciones. Una humedad elevada hará que la muestra de pesaje absorba humedad y cambie de peso. Mantener el laboratorio a un nivel de humedad controlado y almacenar las balanzas en un entorno seco puede ayudar a prevenir problemas relacionados con la humedad y garantizar resultados de pesaje estables. Una buena sugerencia para mantener unos niveles óptimos de temperatura y humedad en un laboratorio es invertir en un sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) de calidad que ofrezca un control preciso de estos factores ambientales.
En conclusión, mantener una temperatura constante de 20˚ a 25˚C y un nivel de humedad relativa (HR) de entre el 40 y el 55 por ciento en el entorno del laboratorio es esencial para un rendimiento y una precisión óptimos de las balanzas analíticas. La aplicación de medidas eficaces de control de la temperatura y la humedad puede ayudar a crear un entorno estable y controlado para realizar operaciones de pesaje precisas y obtener resultados experimentales fiables.
Consejo 1: controle y realice un seguimiento periódico de los niveles de temperatura y humedad del laboratorio mediante dispositivos de control específicos o registradores de datos. Esto permite al personal del laboratorio identificar rápidamente cualquier fluctuación o desviación de los rangos recomendados y tomar las medidas correctoras necesarias.
Consejo 2: controlando eficazmente la temperatura y la humedad en una cabina de seguridad biológica de laboratorio, los investigadores pueden garantizar la precisión y fiabilidad de sus experimentos, así como preservar la integridad de sus muestras biológicas.
Corrientes de aire
Las corrientes de aire, como las de las corrientes de aire o las rejillas de ventilación del aire acondicionado, pueden tener un impacto significativo en la estabilidad y precisión de una balanza analítica. Esto se debe a que las corrientes de aire pueden crear vibraciones o movimientos en la balanza, lo que provoca inestabilidad en la célula de carga y, por tanto, fluctuaciones en las lecturas de peso.
Consejo 3: para minimizar los efectos del flujo de aire en una balanza analítica, coloque la balanza en un lugar alejado de ventanas, puertas, rejillas de ventilación o cualquier otra fuente de movimiento de aire.
Consejo 4: utilizar un protector contra corrientes de aire o un recinto alrededor de la balanza puede ayudar a protegerla de los efectos del flujo de aire. La puerta del protector contra corrientes de aire debe cerrarse suavemente al pesar las muestras y puede utilizarse una función de puerta automática para evitar el cierre brusco de la puerta y garantizar una velocidad de movimiento constante.
Campos magnéticos
Las balanzas analíticas suelen utilizar una célula de carga electrónica de restauración de fuerza magnética (MFR) que es muy sensible a los campos magnéticos externos. Por lo tanto, los campos magnéticos parásitos pueden perturbar las señales electrónicas dentro de la balanza, interfiriendo en su correcto funcionamiento y provocando fluctuaciones en las lecturas de peso. Para evitar los efectos de las interferencias magnéticas, es importante mantener la balanza alejada de fuentes de tales interferencias, incluidos dispositivos electrónicos como motores o transformadores.
Consejo 5: como los objetos magnéticos no pueden colocarse directamente sobre el plato de pesaje, es posible adoptar un protocolo de pesaje a distancia (a menudo denominado «pesaje por debajo») que mantenga una distancia de al menos 10 cm entre el material de muestra y la célula de carga.
Consejo 6: la tecnología de célula de carga de galgas extensométricas (SG) difiere de la tecnología de célula de carga MFR en que es la deformación mecánica la que provoca el cambio de resistencia. Si la resolución de pesaje puede ser inferior a 1 mg, la elección de una balanza con célula de carga SG es ideal para pesar objetos magnéticos.
Cargas electrostáticas
La electricidad estática puede acumularse en los objetos, incluidos los materiales de muestra, los recipientes e incluso la propia balanza. Cuando se acumulan cargas estáticas, pueden crear desequilibrios en el sistema de pesaje, lo que provoca fluctuaciones en las lecturas y dificulta la capacidad de la balanza para proporcionar mediciones precisas. Para mitigar el impacto de la electricidad estática en la estabilidad de una balanza analítica, es importante tomar medidas preventivas. Esto puede incluir la conexión a tierra de todos los componentes del sistema de pesaje, garantizar un entorno neutro con niveles de humedad adecuados, utilizar materiales aislantes antiestáticos y eliminar las fuentes de acumulación de estática en el laboratorio.
Consejo 7: los humidificadores pueden utilizarse en entornos de laboratorio para mantener la HR en la sala de pesaje por encima del 40%, lo que ayudará a conectar a tierra las cargas estáticas y a reducir el exceso de electricidad estática. Mantener la HR por encima del 55% ayudará a naturalizar el entorno del laboratorio. Además, el uso de un dispositivo ionizador integrado puede equilibrar los iones negativos y positivos de las muestras y los contenedores neutralizando el ambiente interno.
Consejo 8: los profesionales del laboratorio pueden utilizar pinzas de acero inoxidable en lugar de pinzas de goma para reducir el riesgo de carga estática en la muestra.
Vibración
La vibración puede ser otro factor que contribuya a la inestabilidad de una balanza analítica. En un entorno de laboratorio, diversas fuentes de vibración, como equipos cercanos, tráfico peatonal o incluso factores externos al laboratorio, pueden alterar las lecturas de la balanza y afectar a la precisión de las mediciones. Incluso los movimientos más pequeños pueden dificultar la obtención de resultados precisos en instrumentos de alta resolución.
Consejo 9: para minimizar el impacto de las vibraciones, la balanza debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada que pueda absorber las vibraciones, como una alfombrilla antivibraciones. Además, asegurarse de que la balanza está situada en un lugar alejado de fuentes de vibración y perturbaciones puede ayudar a mantener su estabilidad durante las mediciones.
Radiación de calor
La radiación de calor, incluido el calor del cuerpo humano, también puede causar inestabilidad en una balanza analítica. Tales variaciones de temperatura pueden crear corrientes de aire que pueden perturbar la balanza e introducir incoherencias en las lecturas.
Consejo 10: para minimizar el impacto de la radiación térmica, es importante controlar la temperatura en el entorno del laboratorio. El uso de batas de laboratorio o de materiales aislantes cerca de la balanza también puede ayudar a protegerla y a mantener unas condiciones de medición estables.
Volatilización de la muestra y recuperación de la humedad
La temperatura de la muestra que se pesa también puede ser un factor crítico que contribuya a la inestabilidad de una balanza analítica. Cuando la temperatura de la muestra cambia, esto puede afectar a la masa o la densidad, lo que provoca variaciones en el peso medido por la balanza. Por ejemplo, cuando una muestra está más caliente que el entorno puede crear corrientes de convección o diferencias de densidad del aire que afectan a las lecturas de la balanza. A la inversa, si una muestra está más fría que el entorno circundante, puede provocar condensación o cambios en las propiedades físicas de la muestra que pueden influir en los resultados de la medición.
Consejo 11: deje que la muestra se equilibre con la temperatura ambiente antes de pesarla. Esto puede ayudar a reducir los gradientes térmicos y garantizar que el peso medido refleje con exactitud la masa real de la muestra.
Consejo 12: es importante desarrollar la habilidad de pesar rápidamente las muestras que se han almacenado en el frigorífico del laboratorio. De lo contrario, la muestra original puede fácilmente ganar humedad o evaporarse.
Flotabilidad aerostática
La flotabilidad del aire, o la fuerza ejercida por el aire o los gases sobre los objetos sumergidos en ellos, también puede ser un factor importante que contribuya a la inestabilidad en una balanza analítica. Los cambios en la densidad del aire, como las fluctuaciones de temperatura o altitud, pueden influir en el peso aparente de los objetos. Además, las corrientes o corrientes de aire en el entorno del laboratorio pueden alterar aún más el equilibrio de la balanza e introducir incoherencias en las mediciones
Consejo 13: la calibración periódica de una balanza en condiciones ambientales específicas puede ayudar a compensar el impacto del empuje del aire.
Top Tips for Lab Weighing with OHAUS
Contenido proporcionado por:
Ohaus logo
Productos relacionados