UserName
Programa SureTrace producto destacado
DWK Life Sciences - un socio proveedor del programa SureTRACE .
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premium Cap, con lengüeta de sellado
Un tapón de rosca de plástico de alta calidad con tamaño de rosca GL 45, desarrollado para las necesidades de la industria farmacéutica, el tapón con lengüeta de sellado DURAN™ PURE Premium se fabrica en salas limpias y está hecho de PFA con un diseño de lengüeta de sellado.
Diseñado para su uso con botellas DURAN™ PURE GL 45, el tapón de rosca es compatible con la autoclave y otros métodos comunes de esterilización. DWK Life Sciences proporciona CoAs con cada entrega y asegura una trazabilidad y gestión de control de cambios del 100%.
El tapón de lengüeta de sellado DURAN™ PURE Premium está disponible con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumple con los requisitos de las farmacopeas internacionales.