Puntas de pipeta universales
Las puntas de pipeta universales son compatibles con las pipetas de varios fabricantes y tienen un rendimiento comparable al de las puntas de marca. Adecuadas para cualquier aplicación genómica o biológica, estas puntas desechables están disponibles en versiones estériles y no estériles para una variedad de funciones específicas y en varios estilos y longitudes.
Puntas de pipeta con barrera de aerosol Fisherbrand™ SureOne™
Asegúrese de la precisión y evite la contaminación.
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
Paquetes de recarga Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.®
Puntas confiables para un pipeteo preciso.
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Corning™ Costar™ Reservorios de reactivos desechables estériles
Fabricados en poliestireno modificado para mayor resistencia. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs son ideales para el llenado repetitivo de pipetas multicanal.
Lorem Ipsum
Caja de puntas apilables de polipropileno Brand™.
Incluye bandeja de puntas. La caja de puntas apilables de polipropileno BRAND™ viene vacía. El filtro y las puntas de pipeta se venden por separado.
Lorem Ipsum
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Contenedor de polipropileno para objetos punzantes de uso general
Utilice este contenedor para objetos punzantes de uso general para obtener una protección excepcional contra los objetos punzantes penetrantes y las fugas de fluidos. Diseñado para satisfacer las demandas de resistencia, simplicidad y valor.
Lorem Ipsum
Preguntas frecuentes
Las pipetas universales ofrecen diversas ventajas en el laboratorio, como su versatilidad para manipular diversos tipos de líquidos y aplicaciones. Están diseñadas para ser compatibles con una amplia gama de puntas y volúmenes, lo que las hace adecuadas para diversas necesidades experimentales. Proporcionan precisión y exactitud en el manejo de líquidos, garantizando una dispensación de muestras consistente y fiable. Suelen tener un diseño ergonómico para reducir la fatiga del usuario y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Además, suelen ser fáciles de calibrar y mantener, lo que aumenta su durabilidad y rendimiento en el laboratorio.
El mantenimiento y la calibración adecuados de las pipetas universales son cruciales para garantizar su precisión y longevidad. La limpieza regular con soluciones de limpieza adecuadas previene la contaminación y la acumulación de residuos. La calibración periódica, según las instrucciones del fabricante o las normas de laboratorio (como la ISO 8655), implica comprobar la exactitud y precisión de la pipeta utilizando volúmenes conocidos de líquido. Es fundamental inspeccionarla regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño, como sellos agrietados o puntas desgastadas. Guardar la pipeta en posición vertical cuando no se utilice evita que entre líquido en los componentes internos. Considere la posibilidad de contratar servicios profesionales de mantenimiento y calibración para garantizar que la pipeta se mantenga en óptimas condiciones.
Un problema común con las pipetas universales es la dispensación inconsistente del volumen, que puede deberse a sellos desgastados o una calibración incorrecta. El mantenimiento y la calibración regulares pueden ayudar a resolver este problema. Las fugas pueden ocurrir debido a puntas dañadas o mal colocadas, por lo que debe asegurarse de que las puntas estén correctamente colocadas y reemplazar cualquier componente dañado. La falta de limpieza regular de la pipeta puede causar atascos; una limpieza regular y un manejo adecuado pueden prevenir esto. La fatiga del usuario es otro problema, ya que el pipeteo manual puede causar fatiga en las manos con el tiempo. El uso de pipetas ergonómicas y los descansos regulares pueden ayudar a reducir la fatiga. Al abordar estos problemas comunes mediante un mantenimiento y un manejo adecuados, puede garantizar el rendimiento confiable de sus pipetas universales.
Compre sus marcas