Incubadoras estándar para su laboratorio
Seleccionar la incubadora estándar adecuada es esencial para garantizar resultados fiables y reproducibles en microbiología, laboratorios farmacéuticos y de investigación. Con múltiples configuraciones, rangos de temperatura y sistemas de flujo de aire disponibles, elegir el modelo correcto depende de los requisitos específicos de su aplicación.
Enlaces útiles
Ahorrar ahora - Ofertas exclusivas
Código de producto 10529070
Código de producto 12815883
Código de producto 15622126
Código de producto 15642076
Código de producto 12835883
Código de producto 15682056
Código de producto 10839810
Código de producto 12805883
Código de producto 15662056
Código de producto 15810312
Código de producto 12825883
Código de producto 15652056
Complete su pedido - Grandes ofertas
Imprescindible
Código de producto 15672116
Código de producto 12845883
Código de producto 15632126
Código de producto 12865883
Código de producto 12895883
Código de producto 12875883
Código de producto 15612126
Código de producto 12625306
Código de producto 15622116
Código de producto 12885883
Preguntas frecuentes
Una incubadora estándar es un equipo de laboratorio diseñado para mantener un entorno de temperatura controlada para la incubación de muestras. Se utiliza habitualmente para cultivos microbiológicos, almacenamiento de muestras y pruebas de estabilidad.
A diferencia de las incubadoras de CO₂, las incubadoras estándar no controlan los niveles de gas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de uso general donde no se requieren condiciones atmosféricas precisas.
Rango de temperatura y estabilidad
El rango de temperatura requerido depende de su aplicación. La mayoría de las incubadoras estándar funcionan entre temperatura ambiente +5°C y 70°C. La estabilidad y la uniformidad son fundamentales para garantizar condiciones experimentales constantes.
Volumen y capacidad de la cámara
Elija el tamaño de la cámara en función de su volumen de muestras. Las mayores capacidades son ideales para laboratorios con gran volumen de trabajo, mientras que las unidades compactas son adecuadas para espacios reducidos en la mesa de laboratorio.
Tecnología de circulación de aire
- Convección natural: flujo de aire suave, reduce el secado de las muestras
- Convección de aire forzado: recuperación más rápida de la temperatura y mejor uniformidad
Control y monitorización
Los controles digitales, las alarmas y las funciones de registro de datos mejoran la fiabilidad y el cumplimiento de las normas de laboratorio.
| Tipo | Característica clave | Uso típico |
|---|---|---|
| Incubadora estándar | Solo control de temperatura | Microbiología, uso general de laboratorio |
| Incubadora de CO₂ | Control de gas y humedad | Cultivo celular |
| Incubadora refrigerada | Refrigeración y calentamiento | Pruebas DBO, estudios ambientales |
Comprender estas diferencias ayuda a garantizar que seleccione el equipo adecuado para su aplicación.
Las incubadoras estándar se utilizan ampliamente para:
- Crecimiento de cultivos microbiológicos
- Pruebas de estabilidad farmacéutica
- Control de calidad de alimentos y bebidas
- Laboratorios de investigación y académicos