UserName
Speciality Pipette Tips
Puntas de pipeta especializadas
Descubra puntas de pipeta especializadas para flujos de trabajo con pipetas de desplazamiento positivo, dispensadores y pipetas repetidoras. Esta categoría reúne formatos de confianza de Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette y MP Biomedicals, ayudando a los laboratorios a comparar opciones estériles, Biopur, libres de contaminación por PCR y codificadas por tipo para una manipulación fiable de líquidos.
Pistones capilares Gilson™ MICROMAN™ E
Los pistones capilares MICROMAN™ E proporcionan resultados reproducibles y fiables, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
    Gilson™ MICROMANTM E Capillary Pistons
    Puntas Eppendorf™ Combitip™ Advanced para dispensadores múltiples Multipette™
    El consumible de elección de Eppendorf para todos los dispensadores múltiples Eppendorf Multipette™. Disponibles en nueve tamaños de volumen (de 0,1 a 50 ml ), las puntas Combitip™ Advanced con «Calidad Eppendorf» son ideales para una amplia variedad de aplicaciones estándar de laboratorio. También están disponibles en los grados de pureza PCR clean, Biopur™ o Forensic DNA Grade.
    Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Eppendorf Quality
    Puntas de pipeta Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™
    Cumpla con los crecientes requisitos de los laboratorios modernos con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitip Advanced™ Biopur™ hacen que el trabajo con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos sea más seguro. Los pistones sellados herméticamente evitan la contaminación por aerosoles.
    Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette Tips
    Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
    Imprescindibles
    Complete su pedido
    Pipeta monocanal Multipette™ E3
    Dispensa y pipetea cualquier líquido independientemente de su viscosidad manteniendo los más altos estándares para obtener resultados precisos. La pipeta Eppendorf™ Multipette™ E3 Single Channel Pipet proporciona un control total del volumen, una mayor precisión y reproducibilidad a la vez que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
    Universal Pipette Tips
    Puntas dispensadoras de polipropileno Fisherbrand™: Adaptador
    Adaptador fabricado en polipropileno para punta dispensadora 25/50 ml que resulta ideal en la mayoría de entornos de investigación, científicos y de laboratorio.
    Pipette Specific Tips
    Algunos consejos sobre las puntas
    El rendimiento de una pipeta está relacionado con su punta y podemos ayudarle a encontrar una que se adapte perfectamente.
    Pipette Specific Tips
    Preguntas frecuentes
    Las puntas de pipeta especializadas están diseñadas para flujos de trabajo con pipetas de desplazamiento positivo, dispensadores y pipetas repetidoras. Las opciones de Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette y MP Biomedicals ayudan a adaptar el rango de volumen, la esterilidad y el tipo de muestra a cada tarea.
    Elija según el sistema de pipeteo, el rango de volumen y la sensibilidad de la muestra. Las puntas con pistón capilar de Gilson son adecuadas para aplicaciones de desplazamiento positivo, los Combitips de Eppendorf admiten la dispensación repetitiva, y las puntas de Fisherbrand o Thermo Scientific Finnpipette son ideales para tareas rutinarias de dispensación en laboratorio, en formatos estériles o no estériles.
    Eppendorf, Gilson, Brand, Fisherbrand, Thermo Scientific Finnpipette y MP Biomedicals cubren las principales necesidades de puntas de pipeta especializadas. Sus catálogos incluyen puntas codificadas por tipo, opciones Biopur o PCR clean, puntas para dispensadores y paquetes para dispensación repetitiva adaptados a diferentes flujos de trabajo.
    Se utilizan en biología molecular, diagnóstico, aseguramiento y control de calidad (QA/QC), y en tareas generales de dispensación en laboratorio. Las puntas Brand PD-Tips II, los Combitips de Eppendorf y las puntas para dispensadores Fisherbrand son opciones habituales cuando la precisión, el control de la contaminación y la dispensación repetitiva son importantes.
    Las puntas estériles y libres de contaminación por PCR reducen la contaminación cruzada y ayudan a proteger los ensayos sensibles. Los formatos Eppendorf Biopur, Combitips PCR Clean y las versiones estériles de Gilson o Fisherbrand son útiles cuando la pureza de la muestra, la trazabilidad y la reproducibilidad son fundamentales.
    Compre sus marcas