Puntas específicas para pipetas
Las puntas específicas para pipetas son desechables y se adaptan a pipetas monocanal y multicanal de determinados fabricantes. Para mejores resultados, utilice las compatibles con su fabricante de pipetas. Las puntas específicas están disponibles estériles, no estériles, en diferentes tamaños, estilos, colores, con y sin filtro. Se venden a granel, en racks, envasadas individualmente, en blister o en formatos de recarga. Las puntas de pipeta universales pueden sustituir a las puntas específicas del fabricante.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código del producto 10217620
Código del producto 10620803
Código del producto 13286269
Código del producto 13184554
Código del producto 11588442
Código del producto 10367132
Código del producto 11749855
Código del producto 11894782
Código del producto 15286293
Código del producto 11803440
Código del producto 11937754
Código del producto 10357852
Código del producto 10078930
Código del producto 13197873
Debe tener
Código del producto 11793913
Código del producto 11782584
Código del producto 13107634
Código del producto 10164694
Código del producto 11568442
Código del producto 11742584
Código del producto 10014554
Código del producto 17744339
Código del producto 13266259
Código del producto 13197304
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Las puntas específicas para pipetas ofrecen varias ventajas en el laboratorio, como una mayor precisión y exactitud adaptadas al modelo específico de pipeta. Estas puntas están diseñadas para proporcionar un ajuste óptimo, garantizando un sellado seguro y reduciendo el riesgo de fugas o la dispensación de volúmenes inconsistentes. El uso de puntas específicas para pipetas puede mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo al garantizar la compatibilidad y reducir la necesidad de ajustes. Además, ayudan a mantener la integridad de los experimentos al minimizar la pérdida de muestras y la contaminación cruzada, lo cual es crucial para ensayos y aplicaciones sensibles.
El mantenimiento y almacenamiento adecuados de las puntas específicas para pipetas son esenciales para garantizar su rendimiento y longevidad. Guarde las puntas en un ambiente limpio y seco para evitar la contaminación y los daños. Manténgalas en su embalaje original hasta su uso para mantener la esterilidad y evitar la exposición al polvo y otros contaminantes. Inspeccione las puntas regularmente para detectar cualquier signo de daño o defecto antes de usarlas. Evite tocar las puntas con las manos desnudas para evitar la contaminación. Asegúrese de que las puntas sean compatibles con el modelo de pipeta específico que se esté utilizando. Una manipulación y almacenamiento adecuados ayudarán a mantener la integridad y fiabilidad de las puntas específicas para pipetas.
Los problemas comunes con las puntas específicas para pipetas incluyen un ajuste o compatibilidad inadecuados, lo que puede provocar fugas o una dispensación de volumen inconsistente. Asegúrese de que las puntas sean compatibles con el modelo de pipeta utilizado y estén correctamente colocadas. La contaminación es otro problema, manipule siempre las puntas con cuidado y guárdelas adecuadamente para mantener la esterilidad. Pueden obstruirse si las puntas no se usan correctamente o están dañadas. Inspeccione y reemplace las puntas regularmente según sea necesario para evitar obstrucciones. Al abordar estos problemas comunes mediante una selección, manipulación y almacenamiento adecuados, puede garantizar el rendimiento confiable de sus puntas específicas para pipetas.