El hecho de que una mascarilla tenga o no válvula no influye en el nivel de protección. La válvula de exhalación aumenta la comodidad al reducir el esfuerzo respiratorio y garantizar un ambiente más agradable dentro de la mascarilla. Además, con una mascarilla con válvula es menos probable que se empañen las gafas. Por otro lado, las mascarillas sin válvula tienen un coste unitario menor y evitan que los usuarios contaminen el entorno.
Guía en tres pasos para elegir la mascarilla desechable adecuada
Las mascarillas con filtro facial (FFP), también denominadas mascarillas antipartículas, mascarillas antipolvo o mascarillas FFP, pertenecen a la categoría de equipos de protección respiratoria purificadores de aire y ofrecen una protección fiable contra contaminantes en forma de partículas, como el polvo, el humo y los aerosoles. Dado que son relativamente ligeras, compactas, fáciles de manejar y requieren poco mantenimiento, se utilizan para numerosas aplicaciones habituales en sectores como la industria automovilística, la agricultura, la construcción, la industria farmacéutica, la sanidad, la industria química y las materias primas.
Los respiradores de partículas desechables están disponibles en una amplia gama de niveles de protección, formas y estilos. Elegir el respirador adecuado es fundamental para una protección óptima, ya que los respiradores están diseñados para riesgos específicos. Esta guía le ayuda a seleccionar, en tres pasos, el producto respiratorio desechable que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación y al nivel de comodidad deseado.
Paso 1: Conoce el riesgo y elige el nivel de protección adecuado
Las mascarillas antipartículas se clasifican en tres niveles de protección: FFP1, FFP2 y FFP3. Estos niveles de protección indican la eficacia de filtrado de la mascarilla y están normalizados en toda la Unión Europea según la norma EN 149:2001+A1:2009.
Paso 2: Elige una mascarilla con o sin válvula de exhalación
Paso 3: Elige un modelo y una gama de mascarillas FFP
Las mascarillas plegables ayudan a ahorrar espacio una vez plegadas. Sin embargo, desplegarlas y ajustarlas correctamente puede resultar complicado y dar lugar a errores de uso. Por el contrario, las mascarillas con forma de copa son fáciles de manejar, más resistentes a la deformación que las plegables y ofrecen mayor comodidad y un ajuste seguro.
Las gamas estándar ofrecen una protección sencilla y eficaz a un precio asequible, mientras que las gamas combinan un rendimiento mejorado con una mayor comodidad. Entre las características adicionales de los productos premium se incluyen anillos de sellado suaves para la cara, válvulas, correas ajustables y mucho más. Las mascarillas de la gama de soldadura proporcionan protección contra la niebla, el polvo, los humos metálicos y el ozono durante la soldadura. También hay mascarillas especiales equipadas con un filtro de carbón activo para eliminar los olores en diversas aplicaciones, desde la soldadura hasta la clasificación de residuos.
Utilice nuestra herramienta de selección interactiva para encontrar fácilmente la mascarilla que necesita.