Enzimas modificadoras
Diseñadas para degradar, sintetizar y alterar macromoléculas sin ser alterados ellas mismas y comunes en procedimientos de clonación molecular y biología molecular convencional. Elija entre una variedad de tipos, ADN y ARN polimerasas, fosfatasas, quinasas, nucleasas y más según su necesidad.
Enlaces útiles
Ahorre ahora - ofertas exclusivas
Código de producto 4521362
Código de producto 11453130
Código de producto 11588916
Código de producto 11473130
Código de producto 3563480
Código de producto 4926917
Código de producto 4521359
Código de producto 10272490
Debe tener
Código de producto 4521364
Código de producto 10729525
Código de producto 11467560
Código de producto 10649890
Código de producto 10636153
Código de producto 128252
Código de producto 4521382
Código de producto 4918163
Complete su pedido - Grandes ofertas
Código de producto 17897694
Código de producto 7180381
Código de producto 11972955
Preguntas frecuentes
Las enzimas modificadoras son enzimas que catalizan la adición o eliminación de grupos químicos específicos a o desde biomoléculas, alterando así su estructura y función. Estas modificaciones pueden regular la actividad, localización, estabilidad o interacciones de las moléculas objetivo. Las enzimas modificadoras desempeñan roles cruciales en varios procesos biológicos, incluyendo la expresión génica, la transducción de señales y el metabolismo.
Algunos tipos comunes de enzimas modificadoras incluyen:
Quinasas: enzimas que añaden grupos fosfato a proteínas (fosforilación).
Fosfatasas: enzimas que eliminan grupos fosfato de proteínas (desfosforilación).
Metiltransferasas: enzimas que añaden grupos metilo al ADN, proteínas u otras moléculas (metilación).
Desmetilasas: enzimas que eliminan grupos metilo.
Las enzimas que modifican el ADN son un grupo de enzimas que interactúan con el ADN para alterar su estructura o secuencia. Estas enzimas desempeñan roles cruciales en varios procesos biológicos, incluyendo la replicación del ADN, la reparación, la recombinación y la expresión génica. Algunos tipos comunes de enzimas que modifican el ADN incluyen:
Endonucleasas de restricción: Cortan el ADN en secuencias específicas.
Ligasas de ADN: Unen las hebras de ADN.
Polimerasas de ADN: Sintetizan nuevas hebras de ADN.
Exonucleasas: Eliminan nucleótidos de los extremos del ADN.
Topoisomerasas: Alteran el superenrollamiento del ADN.
Metiltransferasas: Añaden grupos metilo al ADN, afectando la expresión génica.
Helicasas: Desenrollan la doble hélice del ADN.
Al seleccionar enzimas modificadoras, considere los siguientes cinco factores importantes:
1) Asegúrese de que la enzima apunte específicamente al sustrato o sitio de interés sin afectar otras moléculas.
2) Evalúe la eficiencia catalítica y la actividad de la enzima bajo las condiciones experimentales, como la temperatura y el pH.
3) Considere la estabilidad de la enzima a lo largo del tiempo y bajo diversas condiciones de almacenamiento y reacción para asegurar un rendimiento constante.
4) Elija enzimas de alta pureza de fuentes confiables para minimizar los contaminantes que podrían interferir con las reacciones.
5) Asegúrese de que la enzima sea compatible con otros componentes en el sistema, como tampones, cofactores y otras enzimas, para evitar interacciones no deseadas.