Pipetas monocanal manuales
Las pipetas monocanal manuales se utilizan para transferir una cantidad medida de líquido entre diferentes recipientes. La contaminación de la muestra se evita mediante el uso de puntas de pipeta desechables (ya sean universales o específicas del dispositivo).
DESTACADO
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F2
Enfréntese a los retos de las aplicaciones más exigentes con el diseño elegante y resistente de estas pipetas totalmente autoclavables.
Contec™ Sterile IPA
FÁCIL DE LEER
Pipeta Eppendorf Research™ Plus
Ergonómico, ligero y diseñado para ofrecer precisión en cada transferencia.
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
LISTO PARA USAR
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2
Resistente. Autoclavable. Precisión en la que puede confiar en cada gota.
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Puntas de pipeta universales
Nuestra gama de puntas de pipeta universales son compatibles con pipetas de varios fabricantes y tienen un rendimiento comparable al de las puntas de marca.
Universal Pipette Tips
Puntas específicas para pipetas
Nuestra gama de puntas específicas para pipetas son desechables y están diseñadas para adaptarse a pipetas monocanal y multicanal de fabricantes específicos.
Pipette Specific Tips
Preguntas frecuentes
Son ideales para transferir volúmenes precisos de líquido en aplicaciones en las que la precisión y la fiabilidad son fundamentales, como la preparación de muestras, la realización de ensayos o la transferencia de reactivos entre tubos y placas.
Las pipetas manuales monocanal están disponibles en formatos de volumen fijo o ajustable. Elija una pipeta cuyo volumen más utilizado se encuentre en el medio de su rango. Por ejemplo, una pipeta de 20-200 µL es más precisa alrededor de los 100 µL.
Es esencial realizar calibraciones periódicas, almacenarlas correctamente en posición vertical y utilizar puntas compatibles de alta calidad. Evite colocar las pipetas en posición horizontal cuando estén cargadas con líquido, ya que esto puede provocar contaminación y dañar el mecanismo interno.
Compre sus marcas