Pipetas multicanal manuales
Se utilizan para transferir simultáneamente varios lotes de líquido entre aparatos de laboratorio de diferentes formatos. Normalmente están configuradas para placas de 96 o 384 pocillos, para varios rangos de volumen y evitan la contaminación utilizando puntas de pipeta desechables.
DESTACADO
Pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2
Utilice esta pipeta multicanal para aplicaciones muy exigentes en las que la robustez y la durabilidad son esenciales.
Contec™ Sterile IPA
FÁCIL DE LEER
Pipeta multicanal mecánica Eppendorf™ Research™ plus
Precisión y comodidad en cada pipeta
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
LISTO PARA USAR
Pipeta multicanal Gilson™ PIPETMAN™ L
Experimente precisión y comodidad en cada pipeta.
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Comple tesu pedido
Puntas de pipeta universales
Consulte nuestra gama de puntas de pipeta universales para sus dispositivos de pipeteo.
Universal Pipette Tips
Microplacas de cultivo celular
Las microplacas de cultivo celular están diseñadas para el crecimiento, la fijación y la diferenciación de las células, así como para la manipulación de líquidos y las aplicaciones de automatización. Elija entre placas blancas, transparentes o negras, formatos estériles o no estériles y una variedad de superficies tratadas o no tratadas.
Pipette Specific Tips
Preguntas frecuentes
Las pipetas multicanal manuales ofrecen varias ventajas en un entorno de laboratorio, entre ellas una mayor eficiencia al permitir la transferencia simultánea de múltiples muestras, lo que acelera considerablemente los flujos de trabajo especialmente en aplicaciones de alto rendimiento. Garantizan la precisión y la exactitud en la manipulación de líquidos proporcionando una dispensación de muestras consistente y precisa. Estas pipetas son versátiles, están disponibles en varios rangos de volumen y configuraciones (como formatos de 8 o 12 canales) y pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo diseños de placas de 96 o 384 pocillos. Además, las pipetas manuales suelen ser más asequibles que sus homólogas electrónicas, lo que las convierte en una solución rentable para muchos laboratorios.
El mantenimiento y la calibración adecuados de las pipetas multicanal manuales son fundamentales para garantizar su precisión y longevidad. La limpieza regular con soluciones de limpieza adecuadas evita la contaminación y la acumulación de residuos. La calibración periódica según las instrucciones del fabricante o las normas de laboratorio (como la ISO 8655) implica comprobar la precisión y exactitud de la pipeta utilizando volúmenes conocidos de líquido. Es esencial realizar inspecciones periódicas para detectar cualquier signo de desgaste o daño, como juntas agrietadas o puntas desgastadas. Almacenar la pipeta en posición vertical cuando no se utiliza evita que el líquido entre en los componentes internos. Considere la posibilidad de recurrir a servicios profesionales de mantenimiento y calibración para garantizar que la pipeta se mantenga en óptimas condiciones.
Entre los problemas habituales de las pipetas multicanal manuales se encuentra la dispensación de volúmenes inconsistentes, que puede deberse al desgaste de las juntas o a una calibración inadecuada. El mantenimiento y la calibración periódicos pueden ayudar a resolver este problema. Las fugas pueden producirse debido a puntas dañadas o mal colocadas, por lo que es importante asegurarse de que las puntas estén correctamente fijadas y sustituir cualquier componente dañado. Los atascos pueden deberse a una limpieza irregular de la pipeta. Una limpieza periódica y un manejo adecuado pueden evitarlos. La fatiga del usuario es otro problema, ya que el pipeteo manual puede causar fatiga en las manos con el tiempo. El uso de pipetas ergonómicas y la realización de descansos periódicos pueden ayudar a reducir la fatiga. Al abordar estos problemas comunes mediante un mantenimiento y una manipulación adecuados, puede garantizar el rendimiento fiable de sus pipetas multicanal manuales.
Compre sus marcas