UserName
Laboratory Refrigerators
Refrigeradores de laboratorio
Los refrigeradores de laboratorio son esenciales para el almacenamiento seguro de muestras, reactivos y productos farmacéuticos sensibles a la temperatura. Diseñados para precisión y fiabilidad, estos refrigeradores ofrecen un rendimiento de enfriamiento constante para cumplir con los estándares de laboratorio. Descubra una selección de Thermo Scientific y Liebherr Scientific Lines que respaldan entornos controlados en laboratorios de investigación, clínicos e industriales.
Thermo Scientific™ Serie TSX Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento
Diseñados con características que respaldan la protección de muestras y objetivos de sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, quimioterapia, productos farmacéuticos y otros materiales médicos y de laboratorio que requieren 3° a 7°C.
Thermo Scientific™ Serie TSX Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento
Thermo Scientific™ Serie TSG Refrigeradores bajo mostrador
La serie TSG ofrece el rendimiento y la calidad que necesita, además de bajo nivel de ruido, bajo consumo energético y una experiencia de usuario excepcional.
Thermo Scientific™ Serie TSG Refrigeradores bajo mostrador
Thermo Scientific™ Serie TSG Refrigeradores de laboratorio con puerta de vidrio
Ofrecen sostenibilidad a 2–8°C, una destacada garantía de 4 años en piezas y mano de obra, y una estricta uniformidad de temperatura en configuraciones de una o dos puertas.
Thermo Scientific™ Serie TSG Refrigeradores de laboratorio con puerta de vidrio
Complete su pedido – Grandes ofertas
Incubadoras estándar
Las incubadoras estándar proporcionan un control y uniformidad de temperatura precisos para una amplia gama de aplicaciones rutinarias. Elija entre diferentes tamaños, tecnologías de flujo de aire y velocidades de ventilador, así como diversas opciones de programación, visualización y alarmas según sus necesidades.
Incubadoras estándar
Baños circulantes
Los baños circulantes son baños de agua de temperatura constante que permiten el calentamiento y enfriamiento rápido de muestras mediante la circulación continua de agua. Se utilizan con frecuencia en aplicaciones de laboratorio o industriales que requieren un amplio rango de control de temperatura.
Baños circulantes
Etiquetas y rotuladoras
Las etiquetas y rotuladoras están diseñadas para satisfacer todas sus necesidades de seguridad e instalaciones, incluida la identificación y trazabilidad en laboratorio. Disponibles en modelos portátiles o de sobremesa con aplicaciones y/o software integrados.
Etiquetas y rotuladoras
Preguntas frecuentes
Un refrigerador de laboratorio se utiliza para almacenar muestras, reactivos y productos químicos sensibles a la temperatura en condiciones controladas. Marcas como Thermo Scientific y Liebherr Scientific diseñan estas unidades para mantener temperaturas estables y cumplir con los requisitos normativos de laboratorio.
Los refrigeradores de laboratorio ofrecen un control de temperatura más preciso, alarmas y enfriamiento uniforme en comparación con los domésticos. Los modelos Thermo Scientific y Liebherr Scientific están diseñados específicamente para entornos científicos y clínicos.
La mayoría opera entre +2°C y +8°C, ideal para almacenamiento de muestras y reactivos. Algunos modelos pueden admitir rangos más amplios.
La uniformidad garantiza almacenamiento constante sin zonas calientes o frías. Esto protege la integridad de las muestras y respalda resultados experimentales y clínicos fiables.
Marcas principales