Existen muchas otras características avanzadas que mejoran la comodidad y podrían resultar beneficiosas para su trabajo, como los puños con reborde, las yemas texturizadas, etc. Los puños con reborde aumentan el nivel de protección contra las salpicaduras de líquidos y la resistencia del guante al evitar que se deslice hacia abajo, mientras que las yemas texturizadas proporcionan un mejor agarre en objetos húmedos y secos.
Ningún guante es perfecto para todas las tareas. Explore nuestra amplia selección de guantes de examen y utilice nuestra herramienta de selección interactiva para encontrar el que ofrezca las ventajas que mejor se adapten a su tarea, necesidades y presupuesto.
Guía práctica para elegir los guantes de examen adecuados para tu tarea
Elegir los guantes adecuados para su tarea es fundamental para protegerse de los riesgos para la salud y la seguridad. Sin embargo, la variedad de productos disponibles puede resultar abrumadora. Esta guía de selección explica las ventajas y desventajas de cada material y destaca otros factores importantes para ayudarle a encontrar el guante adecuado para sus tareas, necesidades y presupuesto.
Paso 1: Tipos de materiales de los guantes
Los diferentes materiales de los guantes ofrecen distintos niveles de protección frente a las sustancias peligrosas con las que entras en contacto. Los materiales más comunes utilizados para fabricar guantes de examen son el látex, el nitrilo y el neopreno.
Comparación de materiales de los guantes
La tabla muestra de un vistazo las ventajas y desventajas de los guantes de vinilo, látex, nitrilo y neopreno. Una marca indica resistencia media, dos marcas indican resistencia media-alta y tres marcas indican resistencia superior.
Paso 2: Grosor de los guantes
El grosor de los guantes es otro factor importante a la hora de elegir los mejores guantes de examen. Los guantes más finos ofrecen mayor flexibilidad, destreza y sensibilidad táctil, mientras que los más gruesos ofrecen mayor protección y son más duraderos, por lo que pueden durar varios ciclos. Los guantes más finos son la mejor opción para exámenes médicos o físicos o para procedimientos médicos. El grosor se expresa en milésimas de pulgada. Una milésima de pulgada equivale a una milésima parte de una pulgada.
Paso 3: Talla y ajuste
Aunque parezca trivial, es importante elegir la talla adecuada de guantes para obtener el mejor rendimiento y protección. Llevar unos guantes demasiado grandes no solo afecta a la destreza, sino que también aumenta el riesgo de infección o contaminación. Las partículas pequeñas o los líquidos pueden introducirse en el espacio entre las manos y los guantes, y las partículas pueden caer de las manos y contaminar las muestras y los procesos. Los guantes demasiado pequeños o ajustados reducirán la destreza tras un breve periodo de uso y provocarán rápidamente fatiga en las manos.
Paso 4: Otras características útiles