Pipetas electrónicas monocanal
Dispositivos de laboratorio de un solo canal que se utilizan con puntas de pipeta desechables para transferir una cantidad medida de líquido. Suelen estar preprogramados y pueden ser programables, incluyen pipetas de desplazamiento positivo y de repetición.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 15421920
Código de producto 11786914
Código de producto 17828469
Código de producto 16368147
Código de producto 16281682
Código de producto 17878469
Código de producto 11766914
Código de producto 17818469
Código de producto 10704733
Código de producto 11796914
Código de producto 15603036
Código de producto 10237554
Código de producto 17888469
Código de producto 15693026
Complete su pedido
Debe tener
Código de producto 15191093
Código de producto 11706924
Código de producto 15683026
Código de producto 16398147
Código de producto 16222401
Código de producto 17818479
Código de producto 11776914
Código de producto 16378147
Código de producto 10102472
Código de producto 15451920
Código de producto 10475802
Código de producto 13263019
Código de producto 11849223
Código de producto 11736914
Código de producto 15673026
Preguntas frecuentes
Las pipetas electrónicas monocanal ofrecen varias ventajas sobre las pipetas manuales. Proporcionan mediciones de volumen consistentes y precisas, reduciendo el error humano y mejorando la precisión. Las funciones automatizadas, como la dispensación, mezcla y diluciones en serie, simplifican las tareas de pipeteo complejas, haciéndolas más fáciles de realizar. Además, las pipetas electrónicas están diseñadas para reducir la tensión física, requieren menos fuerza manual para su operación y minimizan el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo. La capacidad de almacenar y recordar múltiples protocolos mejora aún más la eficiencia y la reproducibilidad en los experimentos.
La calibración de una pipeta electrónica monocanal implica varios pasos. Primero, asegúrese de que la pipeta esté limpia y en buen estado de funcionamiento, utilizando los estándares y herramientas de calibración recomendados por el fabricante. Ingrese al modo de calibración según el manual de usuario de la pipeta, lo que generalmente implica navegar por las opciones del menú en la pantalla de la pipeta. Dispense un volumen conocido de líquido en una balanza y compare el peso medido con el volumen esperado, ajustando los ajustes de la pipeta en consecuencia. Repita el proceso de dispensación y medición para verificar la precisión de la calibración. Finalmente, registre los resultados de la calibración y cualquier ajuste realizado para referencia futura.
El mantenimiento regular de las pipetas electrónicas monocanal garantiza un rendimiento óptimo y una mayor longevidad. Es importante limpiar regularmente los componentes exteriores e interiores de la pipeta para evitar la contaminación y asegurar un funcionamiento suave. El cuidado adecuado de la batería es esencial, cargue la batería de la pipeta según las recomendaciones del fabricante y reemplácela si muestra signos de rendimiento reducido. Calibre periódicamente la pipeta para mantener la precisión, siguiendo las pautas del fabricante sobre la frecuencia de calibración. Inspeccione la pipeta en busca de desgaste en los sellos, o-rings y otros componentes, y reemplace las partes dañadas según sea necesario. Cuando no esté en uso, guarde la pipeta en un lugar limpio y seco, evitando la exposición a temperaturas extremas y humedad.