Pipetas electrónicas multicanal
Se utilizan con puntas de pipeta desechables para transferir simultáneamente múltiples cantidades medidas de líquido entre los distintos formatos de material de laboratorio. Compatibles con microplacas de 96 y 384 pocillos, pueden tener una separación de puntas ajustable o poseer una interfaz programable.
DESTACADO
Pipetas electrónicas multicanal Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™
Vuelva a disfrutar del pipeteo con una funcionalidad óptima para cada aplicación y las preferencias de cada usuario.
Contec™ Sterile IPA
FÁCIL DE LEER
Pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus
Acelere la dispensación repetitiva en microplacas de 96 y 384 pocillos.
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Sterile
LISTO PARA USAR
Pipeta electrónica Sartorius Picus™ 2 de 8 canales
Pipeteo fiable y ergonómico para todos los usuarios, con programas personalizables y funciones de seguridad, así como conectividad con aplicaciones.
Contec™ Non-Sterile CyChlor
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Puntas de pipeta universales
Aquí encontrará un amplio conjunto de puntas universales para sus dispositivos de pipeteo.
Universal Pipette Tips
Puntas específicas para pipetas
Aquí encontrará una amplia selección de puntas de pipeta para dispositivos de pipeteo específicos.
Pipette Specific Tips
Preguntas frecuentes
Las pipetas electrónicas multicanal reducen el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo y mejoran la precisión al automatizar los pasos de pipeteo. También permiten funciones programables como la dispensación múltiple, la mezcla y la dilución, lo que ahorra tiempo y aumenta la reproducibilidad en flujos de trabajo de alto rendimiento.
Por lo general, están disponibles en formatos de 8 y 12 canales diseñados para adaptarse a microplacas estándar de 96 pocillos. Algunos modelos avanzados pueden incluso ajustar el espaciado para adaptarse a diferentes formatos de placas o tubos, lo que los hace más versátiles en diversas aplicaciones.
La mayoría de las pipetas multicanal electrónicas están diseñadas para funcionar con puntas de pipeta universales, pero se obtiene un rendimiento óptimo con las puntas recomendadas por el fabricante. El uso de las puntas correctas garantiza un sellado hermético, una dispensación precisa y evita la contaminación de las muestras.
Compresus marcas