UserName
Bottletop Filter
Filtros Bottletop
Los filtros para botellas son una forma práctica de optimizar la filtración al vacío de medios, tampones y soluciones acuosas directamente desde botellas estándar. Explore las opciones de confianza de Merck, Thermo Scientific Nalgene, Whatman, Corning y Fisherbrand, que incluyen tamaños de poros comunes y opciones de membranas para la filtración o clarificación de esterilización rutinaria. Utilice filtros de marca para comparar rápidamente los formatos y seleccionar el que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
Filtros estériles desechables para botellas Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nailon
Consiga caudales rápidos y un alto rendimiento para aumentar la eficacia de la filtración con los filtros estériles desechables Rapid-Flow de Nalgene para botellas.
    Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
    Filtros desechables para botellas PES de Fisherbrand™
    Aumente la protección de las muestras con los filtros desechables estériles para botellas con membranas PES de Fisherbrand. Las membranas de polietersulfona (PES) tienen bajos niveles de extractos y baja unión a proteínas, por lo que son adecuadas para su uso en la filtración estéril y la clarificación de medios de cultivo celular y suero.
      Filtros desechables para botellas PES de Fisherbrand™
      Sistemas de filtración al vacío estériles Merck Stericup™ Quick Release-GP
      Para aplicaciones con filtros estériles. Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-GP.
        Merck Stericup™ Quick Release-GP Sterile Vacuum Filtration Systems
        Complete su pedido
        Bombas de vacío
        Las bombas de vacío crean un vacío parcial para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen la evaporación rotativa, la transferencia de líquidos, la destilación, la filtración, la liofilización, la desgasificación, etc. En nuestra gama de productos también encontrará bombas con una gran variedad de rangos de presión y diferentes voltajes, así como sistemas de vacío.
        Vacuum Pumps
        Botellas redondas de vidrio
        Las botellas de vidrio son inertes y pueden proporcionar una mejor compatibilidad química que cualquier tipo de plástico, lo que se traduce en una mayor integridad de la muestra. Nuestra colección de botellas de vidrio redondas incluye vidrio transparente para ver el contenido, vidrio recubierto/plástico para una mayor resistencia y botellas de vidrio ámbar para protección contra los rayos UV.
        Round Glass Bottles
        Filtros sin jeringa y filtros con jeringa
        Los filtros sin jeringa y los filtros de jeringa suelen estar fabricados con PVDF o PTFE. Se utilizan para filtrar impurezas, como partículas finas, de volúmenes de muestra pequeños a medianos antes de su uso, y son adecuados tanto para muestras acuosas como acuosas-orgánicas.
        Syringeless Filters and Syringe Filters
        Preguntas más frecuentes
        Los filtros Bottletop se utilizan para la filtración rápida al vacío de líquidos de laboratorio, como medios, tampones y soluciones acuosas, directamente desde una botella. Ayudan a agilizar los pasos de filtración estéril o clarificación y reducen el tiempo de manipulación. Las opciones más comunes incluyen los sistemas Merck y Thermo Scientific Nalgene, además de las opciones Corning, Whatman y Fisherbrand.
        Elija el tamaño de poro en función de su objetivo: ~0,22 µm se utiliza habitualmente para la filtración esterilizante de medios y tampones, mientras que ~0,45 µm se utiliza a menudo para la clarificación cuando no se requiere esterilidad. Compare los formatos equivalentes de Merck, Corning, Fisherbrand, Whatman y Thermo Scientific Nalgene para adaptarlos a su flujo de trabajo.
        La elección de la membrana depende de la química y la sensibilidad de la muestra. El PES se utiliza ampliamente para soluciones acuosas y ofrece un buen flujo con baja unión de proteínas, mientras que el PTFE es adecuado para disolventes más agresivos y el nailon proporciona una amplia compatibilidad. Consulte la descripción del producto y compare marcas de confianza como Merck, Corning, Whatman, Fisherbrand y Thermo Scientific Nalgene.
        Para reducir las obstrucciones, preaclare las muestras (deje reposar o prefiltrar), evite la sobrecarga de partículas y elija la membrana y el formato adecuados para la viscosidad. Para muestras difíciles, considere un enfoque por etapas o una superficie mayor, si está disponible. Los sistemas Bottletop de Merck, Corning y Thermo Scientific Nalgene se utilizan habitualmente en los flujos de trabajo rutinarios.
        Utilice la sección Filtros por marca para limitar los resultados al instante por fabricante. Puede filtrar la categoría Filtros para botellas para ver las gamas de Merck, Thermo Scientific Nalgene, Whatman, Corning o Fisherbrand sin salir de la página, lo que facilita la comparación de tamaños de poros, formatos y membranas similares.
        Accesibilidad = 15 indica que los productos están disponibles en todos los países compatibles, lo que ayuda a garantizar una disponibilidad y comercialización uniformes en toda la UE. Las tablas de productos de esta página solo incluyen artículos con accesibilidad = 15, por lo que las selecciones son adecuadas para campañas en varios países. Seguirá viendo una sólida combinación de marcas clave como Merck, Thermo Scientific Nalgene, Corning, Whatman y Fisherbrand.
        Compre sus marcas