UserName
Benchtop Rotors
Benchtop Rotors
Rotores diseñados para su uso en centrífugas de sobremesa. Disponibles en una amplia variedad de modelos, incluyendo rotores de ángulo fijo y oscilantes, de tambor y horizontales. Para una amplia gama de capacidades de tubos y cubetas. Algunos modelos disponibles con tapas.
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 mL
Admite una amplia gama de tamaños de muestras y aplicaciones con el rotor de cubeta oscilante Thermo Scientific™ TX-400 de 4 x 400 ml.
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 mL Swinging Bucket Rotor
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-150
Este rotor tiene capacidad para hasta 24 tubos de recogida de sangre de 5/7 mL ó 8 tubos cónicos de 50 mL a 4500 rpm/3260 x g, y ofrece una flexibilidad adicional para las necesidades de procesamiento oscilante con los adaptadores disponibles.
Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R
Thermo Scientific™ Rotor basculante de microplacas M10
Centrifugue hasta 4 microplacas ó 2 placas deepwell con la comodidad de los portadores de microplacas transportables. Ideal para centrifugaciones rápidas: centrifugue 4 microplacas ó 2 placas deepwell medianos con la comodidad de los portadores transportables utilizando el rotor oscilante para microplacas M10 de Thermo Scientific™.
Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R and SL8/SL8R Centrifuges
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Tubos para centrífuga
Tubos de vidrio y plástico diseñados para su uso en centrifugadoras; disponibles en una variedad de capacidades de volumen, materiales, configuraciones, índices RCF y tipos de cierre; pueden ser estériles o no estériles; pueden tener graduaciones que indican el volumen en el tubo.
Centrifuges Tubes
Frascos para medios de cultivo
Normalmente fabricadas en plástico o vidrio con tapones de rosca, las botellas para medios son biológicamente y químicamente inertes, lo que les permite almacenar sustancias químicas no peligrosas o sustancias orgánicas volátiles durante un periodo prolongado.
Media Bottles
Microcentrífugas
Centrífugas compactas que se usan para muestras pequeñas, como microtubos. Son ideales para separar células con microfiltros y muestras de HPLC. Vienen en versiones electrónicas o manuales; pueden tener interfaces digitales y refrigeración.
Microcentrifuges
Debe tener
Recursos relacionados
Cinco razones
 para elegir rotores de fibra de carbono para optimizar la separación de muestras
Five reasons to choose carbon fiber rotors for optimization of your sample separation
Preguntas frecuentes
El diseño del rotor afecta directamente a la velocidad de sedimentación, la recuperación de muestras y el tiempo de funcionamiento. Los rotores de ángulo fijo proporcionan valores elevados de FCR y son óptimos para aplicaciones de sedimentación, como la precipitación de ácidos nucleicos o proteínas. Por otro lado, los rotores de cubeta oscilante mantienen trayectorias de separación horizontales, ideales para el gradiente de densidad o la separación de componentes sanguíneos. Los diseños avanzados de rotores de mesa ahora incluyen características como tapas de biocontención, aleaciones ligeras para una aceleración más rápida y recubrimientos resistentes a la corrosión que prolongan la vida útil y reducen los intervalos de mantenimiento.
Los rotores de mesa suelen estar fabricados con aluminio o compuestos de fibra de carbono. Los rotores de aluminio ofrecen un excelente equilibrio entre coste y resistencia, pero pueden degradarse con el tiempo si se exponen a productos de limpieza agresivos o a ciclos de alta velocidad. Los rotores de fibra de carbono son más ligeros, lo que permite alcanzar velocidades más altas y reducir el consumo de energía, al tiempo que se minimiza la tensión mecánica sobre el accionamiento de la centrífuga. Para los usuarios experimentados que ejecutan protocolos exigentes o ciclos frecuentes con alta fuerza g, los rotores compuestos ofrecen la mejor combinación de estabilidad de rendimiento y longevidad.
La inspección y limpieza periódicas son esenciales para prevenir microfisuras, corrosión y desequilibrios. Después de cada uso, los rotores deben limpiarse con un detergente suave, secarse completamente y almacenarse invertidos para evitar la acumulación de humedad. El equilibrado y la calibración periódicos, así como el cumplimiento del programa de sustitución del fabricante, ayudan a mantener la reproducibilidad y la integridad del rotor. Para la centrifugación con control de temperatura, también es aconsejable equilibrar los rotores a la temperatura de funcionamiento antes de su uso para minimizar la condensación y la tensión mecánica.
Compre sus marcas