Deje de comprometer la esterilidad: la tapa diseñada para flujos de trabajo de esterilización en autoclave
Por qué el sistema de frascos para autoclave DURAN™ con tapa de ajuste a presión de DWK Life Sciences supera a los frascos de laboratorio con tapa roscada para la esterilización en autoclave de agua, líquidos y medios
En entornos de investigación estéril de alto riesgo, como las instalaciones gnotobióticas, los científicos no pueden permitirse ni un solo evento de contaminación. En este campo, los fallos de esterilidad pueden comprometer meses o incluso años de trabajo experimental. Por eso, muchos investigadores eligen el sistema de frascos para autoclave DURAN™ con tapa de ajuste a presión en lugar de los frascos de laboratorio tradicionales con tapa roscada azul para la esterilización del agua de bebida de animales.
Diseñado para la esterilidad: menos puntos de contaminación
Uno de los mayores desafíos de los frascos de laboratorio convencionales con rosca GL 45 son los puntos ocultos de contaminación. Los sistemas de tapa roscada contienen roscas, ranuras y anillos vertedores de plástico que resultan difíciles de limpiar y esterilizar completamente. En cambio, el frasco para autoclave DURAN™ presenta un cuello de vidrio liso y sencillo, junto con una tapa de goma de una sola pieza de ajuste a presión. Este diseño minimalista reduce las áreas donde los microorganismos pueden alojarse y sobrevivir, disminuyendo el riesgo de contaminación.
Sin reapriete tras el autoclave = sin riesgo posterior al autoclave
Las tapas roscadas deben mantenerse flojas antes del autoclave para evitar una peligrosa acumulación de presión, y después deben volver a apretarse. Este paso manual introduce una posible vía de recontaminación. Con la tapa de ajuste a presión DURAN™ para autoclave, la tapa permanece colocada, el sellado se forma automáticamente y no se requiere ninguna manipulación tras el autoclave. Eliminar este paso reduce uno de los riesgos de contaminación en la preparación de fluidos estériles. Los usuarios destacan que el reapriete de tapas roscadas es un punto débil conocido en los flujos de trabajo de esterilidad.
Indicador de proceso integrado: la “depresión” de vacío
Una de las características más valoradas de la tapa de ajuste a presión DURAN™ para autoclave es su indicador automático de proceso. A medida que el frasco DURAN™ se enfría tras el autoclave, la presión interna disminuye y tira de la tapa de goma flexible hacia el interior, formando una depresión central visible, similar al sellado de los tarros de conservas domésticas.
Esta depresión proporciona una confirmación visual inmediata de que:
- El frasco y la tapa han sido procesados térmicamente
se ha formado un vacío en el interior - El contenido ha permanecido herméticamente sellado (en pruebas durante muchos meses)
Los investigadores confían en esta señal visual durante pasos de transferencia químicamente intensivos, donde la confirmación visual es esencial.
Sellado seguro durante manipulaciones intensivas
Los frascos esterilizados de agua de bebida utilizados en instalaciones con ratones libres de gérmenes se someten a manipulaciones exigentes, entre ellas:
- Inmersión completa en potentes agentes esterilizantes químicos (como soluciones de dióxido de cloro)
- Transferencia a través de un cilindro o puerto de transferencia desinfectado hacia un aislador
Los investigadores señalan que contar con una tapa firmemente ajustada y fiable es esencial al inclinar, girar y maniobrar frascos pesados llenos de agua. La tapa de ajuste a presión DURAN™ para autoclave proporciona un sellado firme y fiable que se mantiene seguro durante estos procesos, a diferencia de las tapas roscadas, que pueden aflojarse o presentar fugas.
Diseñado para flujos de trabajo reales de esterilización
En la investigación del microbioma, los científicos realizan de forma rutinaria:
- Pruebas de vacío
- Pruebas diarias Dart™ de eliminación de aire
- Registros impresos de ciclos de autoclave
- Diagnósticos estrictos antes de cada ciclo
Prefieren equipos en los que puedan confiar y que ofrezcan un rendimiento constante. Los usuarios afirman que el sistema de frascos para autoclave DURAN™ con tapa de ajuste a presión “simplemente tiene más sentido” para estos procesos exigentes, y los nuevos investigadores suelen adoptarlo debido a la fiabilidad demostrada por sus predecesores.
Reutilizable y práctico para múltiples ciclos
Aunque nominalmente se considera “desechable”, la tapa de ajuste a presión DURAN™ para autoclave puede utilizarse de forma fiable hasta en cinco ciclos de autoclave sin fallos. Este equilibrio entre robustez y practicidad la convierte en una opción económica y fiable para laboratorios que esterilizan agua a diario. Especialmente ahora que los frascos DURAN™ para autoclave, totalmente reutilizables, están disponibles en dos nuevos tamaños prácticos: 500 y 1000 mL.
Cuando la esterilidad es crítica y la fiabilidad puede determinar el éxito de una investigación a largo plazo, el sistema de frascos para autoclave DURAN™ con tapa de ajuste a presión destaca como la opción de confianza.