UserName
Seguridad Productividad Y Optimización Del Laboratorio
Acetona: un elemento esencial en el laboratorio
Marzo 2026 | 5 minutos de lectura | Por: Ansell
Acetona: un elemento esencial en el laboratorio
Acetona: un elemento esencial en el laboratorio
En la investigación moderna, el control de calidad (QC) y los laboratorios analíticos, la acetona está presente en todas partes. Como uno de los disolventes más utilizados para limpiar material de vidrio, preparar muestras y disolver materiales orgánicos, desempeña un papel esencial en los flujos de trabajo científicos diarios. Sin embargo, su utilidad conlleva riesgos significativos, tanto para los trabajadores como para la eficiencia operativa del laboratorio.
El equilibrio del responsable de laboratorio
En el centro de este delicado equilibrio se encuentra el responsable de laboratorio, que debe garantizar el buen funcionamiento de las operaciones, mantener la seguridad, supervisar el cumplimiento normativo, gestionar el inventario y mantenerse al día con las tecnologías en evolución. Cuando se trata de peligros químicos como la acetona, la seguridad y la innovación convergen con especial urgencia.
¿Por qué se utiliza tanto la acetona?
La acetona (C3H6O) es la cetona más simple, un líquido incoloro y altamente volátil que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y se produce ampliamente a nivel industrial mediante el proceso del cumeno (coproducido con fenol). Es un potente disolvente utilizado para la preparación de muestras, la limpieza y desengrase de equipos de laboratorio, flujos de trabajo de cromatografía, disolución de plásticos, resinas y adhesivos, limpieza de cabinas de cultivo celular, y formulación farmacéutica y cosmética. La demanda industrial sigue siendo alta en los sectores químico, electrónico y manufacturero.
Riesgos de exposición y efectos sobre la salud
Los trabajadores de laboratorio pueden estar expuestos a la acetona por inhalación, contacto con la piel o ingestión accidental. Su rápida evaporación aumenta la probabilidad de exposición aérea en entornos mal ventilados.
Los efectos a corto plazo incluyen irritación ocular y respiratoria, dolores de cabeza, mareos, confusión, náuseas o vómitos, así como sequedad, enrojecimiento o agrietamiento de la piel debido a su fuerte efecto desengrasante.
Un estudio clave de Fukabori et al. (1990) demostró que la acetona se absorbe fácilmente a través de la piel. La exposición dérmica durante 2–4 horas puede generar niveles internos similares a los de la inhalación en el mismo periodo, confirmando que las manos representan una vía crítica de exposición.
Incendios, explosiones y datos de incidentes
Los informes de incidentes de OSHA destacan riesgos adicionales: los accidentes laborales relacionados con la acetona, especialmente por el riesgo de incendio o explosión de sus vapores en entornos industriales y de laboratorio, siguen provocando lesiones graves y fallecimientos.
Los datos de los centros de toxicología también registran numerosos casos de exposición cada año, lo que subraya la necesidad de controles sólidos.
La acetona y la responsabilidad global del laboratorio
Más allá de los riesgos químicos, el responsable de laboratorio debe supervisar la disponibilidad de los equipos, el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías, la gestión de inventarios y costes, la formación y los procedimientos operativos estándar (SOP), así como la ergonomía del personal.
El reto del EPI con la acetona
El uso de EPI frente a la acetona es un problema sorprendentemente complejo. Muchos guantes desechables finos se degradan rápidamente al contacto con la acetona, a veces en cuestión de minutos.
Los guantes resistentes a la acetona suelen ser más gruesos y reutilizables, lo que reduce la destreza. El doble enguantado aumenta los residuos y los costes, además de generar una carga ergonómica adicional.
Los cambios frecuentes de guantes interrumpen el trabajo y aumentan el consumo, mientras que los inventarios pueden multiplicarse con numerosas referencias difíciles de gestionar.
Estas preocupaciones no son solo teóricas. Estudios sobre técnicos que manipulan disolventes (por ejemplo, investigaciones de ANSES en técnicos de uñas) muestran que la acetona puede degradar los guantes desechables estándar, aumentando la exposición de la piel a otros productos químicos, un principio directamente aplicable a los laboratorios científicos.
Innovación en la protección con guantes desechables
Para abordar el problema de larga data de la degradación de guantes desechables con la acetona, Ansell desarrolló TouchNTuff™ 93-800, un guante desechable avanzado diseñado para prolongar el tiempo de manipulación segura con disolventes agresivos como la acetona, manteniendo al mismo tiempo la destreza necesaria para tareas de laboratorio.
Ventajas clave de TouchNTuff™ 93-800
  • Resistencia revolucionaria a la acetona
    A diferencia de los guantes desechables finos tradicionales que se degradan casi de inmediato, TouchNTuff™ 93-800 mantiene su rendimiento durante mucho más tiempo, permitiendo una manipulación más segura en tareas de limpieza, preparación de muestras y transferencia.
  • Destreza para trabajos de precisión
    El guante se mantiene fino y flexible, lo que permite pipetear, manipular cubetas, operar instrumentos y realizar manipulaciones delicadas sin cambiar a guantes reutilizables más voluminosos.
  • Reducción de residuos e inventario
    Los tiempos de uso más prolongados implican menos cambios de guantes, lo que reduce el consumo total, simplifica la gestión del inventario y facilita el reabastecimiento.
  • Apoyo al cumplimiento normativo
    Un mejor control de la exposición química refuerza las evaluaciones de riesgos, los SOP y la validación del EPI, contribuyendo a la preparación para auditorías.
La acetona seguirá siendo un disolvente clave en los laboratorios, pero sus riesgos son reales. Las prácticas de seguridad sólidas, la ventilación adecuada, la formación, los límites de exposición y, especialmente, un EPI eficaz son fundamentales para proteger a los profesionales de laboratorio.
A medida que aumenta la carga de trabajo científico, los laboratorios necesitan soluciones de protección que sigan el ritmo de las exigencias tanto químicas como operativas.
Los guantes desechables Ansell TouchNTuff™ 93-800 responden a esta necesidad al ofrecer un rendimiento sin precedentes frente a la acetona en formato desechable, cerrando la brecha entre seguridad, destreza y eficiencia operativa.