UserName
Certeza En Los Resultados Life Sciences
Nuevo termociclador PowerFlex de Applied Biosystems
Abril 2026 | 3 min de lectura | Por: Applied Biosystems
Nuevo termociclador PowerFlex de Applied Biosystems
Nuevo termociclador PowerFlex de Applied Biosystems
El termociclador Applied Biosystems™ PowerFlex™ combina la fiabilidad y el rendimiento comprobados que los científicos esperan de nuestros instrumentos, con funciones flexibles de configuración y control diseñadas para los flujos de trabajo de laboratorio actuales.
Rendimiento, compatibilidad y productividad excepcionales
Basándose en nuestro legado de innovación, el termociclador PowerFlex aprovecha la última tecnología de bloques y las opciones de conectividad para equilibrar un rendimiento de alto nivel con una facilidad de uso excepcional. Estas innovaciones permiten mayores velocidades de rampa, mayor precisión y uniformidad térmica, y una interfaz intuitiva para una configuración y supervisión sencillas de los protocolos.
Optimización sencilla de la temperatura
El termociclador PowerFlex incorpora la tecnología de bloques VeriFlex™ de Applied Biosystems, utilizando múltiples elementos Peltier para optimizar la temperatura de PCR con alta precisión. Los bloques VeriFlex permiten un control fino de la temperatura mediante seis zonas controladas de forma independiente, lo que permite una optimización precisa y mayores tasas de éxito en PCR.
Control independiente
Con un formato de bloque de 3 × 32 pocillos, cada bloque puede controlarse de forma independiente (de modo que varios usuarios puedan utilizar el instrumento al mismo tiempo independientemente de sus protocolos, o que un usuario pueda establecer tres protocolos diferentes para aumentar la productividad del laboratorio).
Modo de simulación
El modo de simulación permite ejecutar protocolos en las mismas condiciones que otro termociclador. Esto minimiza la necesidad de volver a optimizar los protocolos al cambiar a un nuevo dispositivo.
Acceso remoto seguro
La plataforma Thermo Fisher™ Connect permite un acceso remoto seguro en cualquier momento y desde cualquier lugar, desde un dispositivo móvil o un ordenador de escritorio. La plataforma le permite diseñar y compartir protocolos, descargar archivos de informes experimentales, programar la ejecución de un instrumento o comprobar el estado de una ejecución de forma remota. El acceso es seguro, privado y está disponible en todos los instrumentos habilitados para la nube.
SmartHelp
Con la funcionalidad SmartHelp, las solicitudes de servicio o soporte técnico pueden enviarse directamente desde el termociclador. Los archivos de registro y el historial de ejecuciones pueden adjuntarse automáticamente, lo que permite un diagnóstico y una resolución más rápidos.
Fiabilidad
Los componentes utilizados para fabricar nuestros termocicladores deben superar rigurosas pruebas de efectos de estrés repetido y tolerancia ambiental (incluidas bajas y altas temperaturas y humedad), así como pruebas de choque y vibración según los estándares de la International Safe Transit Association (ISTA).
Flujos de trabajo de alto rendimiento
El termociclador PowerFlex está diseñado con un diseño de bloque avanzado para permitir la integración en flujos de trabajo automatizados. Es compatible con una amplia gama de consumibles plásticos, desde tubos individuales hasta placas semi y completamente con faldón, lo que permite flexibilidad entre formatos y flujos de trabajo de PCR. Su temperatura precisa, la variedad de formatos de bloque y la compatibilidad con placas completamente con faldón lo hacen ideal para aplicaciones de alto rendimiento.