UserName
Nueva Tecnología Innovadora Consumibles
Anticuerpos recombinantes: por qué los investigadores están haciendo el cambio
Septiembre 2026 | 4 min de lectura | Por: Invitrogen
Anticuerpos recombinantes: por qué los investigadores están haciendo el cambio
Los anticuerpos se encuentran entre las herramientas más utilizadas en la investigación en ciencias biológicas, por lo que la calidad de los anticuerpos es fundamental para generar datos experimentales fiables. A medida que la investigación se centra cada vez más en la reproducibilidad y la integridad de los datos, muchos científicos optan por anticuerpos recombinantes porque ofrecen un rendimiento constante, un suministro fiable y una alta especificidad, al tiempo que eliminan la variabilidad asociada a la producción tradicional de anticuerpos. Los anticuerpos recombinantes también se producen mediante sistemas de expresión sin animales, lo que favorece unas prácticas de investigación más sostenibles y éticas.
¿Qué son los anticuerpos recombinantes?
Los anticuerpos recombinantes se producen en el laboratorio a partir de secuencias de ADN definidas, lo que permite una especificidad, un rendimiento y una reproducibilidad constantes entre los lotes de producción. A diferencia de los anticuerpos monoclonales tradicionales producidos a partir de células de hibridoma, los anticuerpos recombinantes se expresan in vitro, lo que elimina la deriva de las líneas celulares y reduce la variabilidad entre lotes.
Dado que se obtienen mediante ingeniería genética, los anticuerpos recombinantes pueden optimizarse para ofrecer una sensibilidad y un rendimiento mejorados. Están disponibles en una amplia variedad de formatos, incluidos anticuerpos purificados y conjugados, con estructuras de múltiples especies, isotipos y variantes modificadas para respaldar diversas aplicaciones de investigación.
Cuatro razones para cambiar a anticuerpos recombinantes
Especificidad demostrada
Los anticuerpos Invitrogen™ se someten a una rigurosa verificación avanzada mediante técnicas como estudios de inactivación, atenuación, expresión relativa y tratamiento celular para ayudar a garantizar una detección específica de la diana y minimizar la unión fuera de la diana. Thermo Fisher Scientific ofrece una de las mayores carteras del sector de anticuerpos con verificación avanzada.
Alta sensibilidad y rendimiento
Los anticuerpos recombinantes Invitrogen están diseñados para mejorar la sensibilidad manteniendo al mismo tiempo una excelente especificidad. Una mayor intensidad de la señal ayuda a detectar proteínas de baja abundancia y es compatible con aplicaciones como Western blot, inmunofluorescencia, citometría de flujo e inmunohistoquímica.
Reproducibilidad en la que puede confiar
Las secuencias de ADN definidas eliminan la deriva de los hibridomas, lo que ayuda a garantizar un rendimiento constante de un lote a otro. Los investigadores pueden repetir experimentos con confianza durante meses o años sin preocuparse por cambios en el comportamiento de los anticuerpos.
Versatilidad y escalabilidad
Elija entre anticuerpos recombinantes Invitrogen de múltiples especies, isotipos, estructuras Fc modificadas y formatos purificados o conjugados. Los métodos de producción recombinante también permiten la fabricación a gran escala.
¿Por qué elegir los anticuerpos recombinantes Invitrogen?
Thermo Fisher Scientific ofrece una de las carteras más amplias del sector de anticuerpos recombinantes, respaldada por décadas de experiencia en anticuerpos. Con el respaldo de numerosas publicaciones revisadas por pares, verificación avanzada, múltiples formatos modificados y una garantía de rendimiento de los anticuerpos, los anticuerpos recombinantes Invitrogen ayudan a los investigadores a avanzar con confianza desde el descubrimiento hasta la investigación traslacional.
Descubra la cartera de anticuerpos recombinantes Invitrogen y encuentre anticuerpos rigurosamente validados para su investigación.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los anticuerpos recombinantes y monoclonales?
Los anticuerpos recombinantes se producen a partir de secuencias de ADN definidas en sistemas de expresión, lo que permite una calidad y un rendimiento constantes. Los anticuerpos monoclonales tradicionales se generan a partir de líneas celulares de hibridoma, que pueden introducir variabilidad con el tiempo debido a la deriva de las líneas celulares.
¿Cuál es la diferencia entre los anticuerpos nativos y recombinantes?
Los anticuerpos nativos son producidos de forma natural por las células inmunitarias de un organismo, mientras que los anticuerpos recombinantes se diseñan in vitro a partir de secuencias génicas conocidas para permitir un control preciso de la estructura, la especificidad y la reproducibilidad.
¿Cuáles son las aplicaciones funcionales de los anticuerpos recombinantes?
Los anticuerpos recombinantes se utilizan mucho en diagnóstico, terapias e investigación, donde la fiabilidad y la uniformidad entre lotes son importantes, incluidos los inmunoensayos, la citometría de flujo, las técnicas de imagen y la verificación de dianas.