UserName
Sostenibilidad Consumibles
Plásticos para PCR Thermo Scientific™ Serie Sustain™: reduciendo el impacto ambiental sin sacrificar el rendimiento.
Julio, 2025 | 4 min de lectura | Por: Thermo Scientific
Plásticos para PCR Thermo Scientific™ Serie Sustain™: reduciendo el impacto ambiental sin sacrificar el rendimiento.
Introducción
Los plásticos para PCR de la serie Sustain™ están diseñados para ofrecer datos de PCR precisos y reproducibles, teniendo en cuenta el medio ambiente. La resina de polipropileno de base biológica utilizada en su construcción se fabrica a partir de una materia prima bio-circular de segunda generación (aceites residuales y de desecho) bajo un enfoque de balance de masa. Las materias primas bio-circulares incluyen materiales que se consideran residuos o residuos de procesamiento al comienzo de la cadena de suministro, que no se depositan en vertederos ni se utilizan energéticamente, sino que se reutilizan, se utilizan nuevamente o se reciclan en un ciclo sin salir de la economía.[1] Estas materias primas tienen una huella ambiental más baja en comparación con las materias primas vírgenes basadas en combustibles fósiles y la cadena de custodia de balance de masa está certificada por el sistema de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) reconocido a nivel mundial.
Impacto de los materiales de base biológica en la fabricación
La incorporación de material de base biológica conduce a una disminución en la necesidad de materia prima virgen de combustibles fósiles, lo que resulta en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada kilogramo (kg) de resina de polipropileno de base biológica utilizado en estos productos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en 3.43 kg CO2e.[2] Esto equivale a 1.96 veces menos emisiones de CO2e por kg de resina de polipropileno de base biológica en comparación con la resina tradicional basada en combustibles fósiles. La transición a productos de base biológica puede así apoyar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de Alcance 3.[3]
Propiedades clave de los plásticos para PCR de la serie Sustain™
Además de los beneficios ambientales descritos anteriormente, los plásticos para PCR de la serie Sustain™ están diseñados sin comprometer la calidad o el rendimiento del producto. Fabricados en una sala limpia de clase 100,000 bajo las directrices ISO 9001, la serie tiene varias características clave como los siguientes:
  • Paredes uniformes y ultrafinas para permitir un máximo y constante transferencia de calor para un rendimiento igualmente alto con cada muestra.
  • Inspección visual y prueba electrostática de cada pozo para detectar defectos y contaminantes. Cada lote se somete a una prueba de ciclo PCR para evaluar la estanqueidad.
  • Certificación como libre de DNasa, RNasa, ADN humano e inhibidores de PCR para garantizar la precisión y reproducibilidad de los resultados de PCR.
  • Compatibilidad con los termocicladores Applied Biosystems™ y una amplia gama de otros instrumentos populares.
Existe una variedad de formatos de productos para satisfacer necesidades específicas de PCR o qPCR, incluyendo placas PCR (96 pocillos y 384 pocillos) y tubos en tiras con tapas adjuntas o separadas (empaquetados juntos o por separado). Al elegir los plásticos para PCR de la serie Sustain™, los investigadores pueden obtener resultados precisos y reproducibles mientras contribuyen a un futuro más verde y demuestran un compromiso con una obtención más responsable de plásticos de laboratorio a través de productos que realmente son Greener by Design™.
Referencias 
1 ISCC. Categoría de materia prima: Bio-Circular. iscc-system.org/markets/feedstocks/bio-circular/
2 Datos de la huella de carbono del producto proporcionados por el fabricante de la resina de polipropileno de base biológica. El polipropileno de origen fósil tiene una huella de cuna a puerta de 1.75 kg CO2e/kg de resina. El polipropileno de base biológica tiene una huella de –1.68 kg CO2e/kg de resina. Esto incluye emisiones de origen fósil de cuna a puerta (0.96 kg CO2e/kg), emisiones biogénicas (0.77 kg CO2e/kg) y eliminaciones biogénicas (–3.41 kg CO2e/kg).
3 Greenhouse Gas Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-standard