UserName
Nueva Tecnología Innovadora Equipamiento De Laboratorio
HABITAT Ferment: el nuevo biorreactor inteligente de laboratorio de IKA
Noviembre, 2025 | 3 min de lectura | Por: IKA
HABITAT Ferment: el nuevo biorreactor inteligente de laboratorio de IKA
Un nuevo estándar en bioprocesamiento escalable
Con más de un siglo de experiencia en tecnología de laboratorio, IKA™ le ofrece el biorreactor de investigación HABITAT, una plataforma de última generación que fusiona la tradición con la innovación. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, HABITAT establece nuevos estándares en cuanto a eficiencia de mezcla, control de temperatura, automatización, seguridad del usuario y diseño ergonómico.
Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, HABITAT es ideal para el cultivo celular, la fermentación microbiana o el cultivo fototrófico. Su tamaño compacto lo hace perfecto para laboratorios de investigación que buscan un alto rendimiento en un formato que ahorra espacio.
Tres funciones, un sistema, potencial ilimitado
Tanto si cultiva células de mamíferos, cultivos microbianos o algas, HABITAT se transforma fácilmente en un biorreactor, un fermentador o un fotobiorreactor. Combínelo con termostatos IKA o paneles de luz LED-RGB opcionales para adaptarse a las necesidades específicas de su proceso, todo ello de un único proveedor de confianza.
Disponible con recipientes de pared simple o doble en volúmenes de 0,5 a 10 litros, el biorreactor de investigación HABITAT ofrece una solución escalable adaptada a su flujo de trabajo, desde la experimentación a pequeña escala hasta la optimización de procesos.
25677_IKA_article.jpg
Sus ventajas con el IKA HABITAT
Un sistema con infinitas posibilidades de bioprocesamiento
  • Plataforma de biorreactores versátil: diseñada para el crecimiento óptimo de cualquier tipo de célula, desde microbianas hasta mamíferas y vegetales
  • Gestión de gases integrada: cada paquete de torres incluye un controlador de flujo másico configurable para aire, N₂, O₂ y CO₂, lo que garantiza un suministro preciso de gases
  • Manejo de fluidos integrado: cada paquete de torres viene equipado con cuatro bombas peristálticas bidireccionales para una gestión flexible de los medios y reactivos
Integración avanzada de sensores
  • Conjunto completo de sensores: los sensores de pH, OD, temperatura, antiespumante y nivel son estándar en todos los paquetes de recipientes.
  • Actualización con opciones de alta tecnología: integre sensores de última generación, como sensores de biomasa viable, OD óptico, redox o analizadores de gases de escape.
  • Información sobre el proceso basada en datos: totalmente compatible con sensores software para el análisis avanzado de datos y la optimización de procesos.
Software de control intuitivo y potente
  • Funcionamiento sin esfuerzo: la interfaz fácil de usar simplifica la configuración y el funcionamiento diario.
  • Control automatizado de procesos: regulación totalmente automatizada de parámetros críticos como el pH y la temperatura.
Características exclusivas que nos diferencian.
  • Flexibilidad 3 en 1: se puede utilizar como biorreactor, fermentador o fotobiorreactor, todo en una sola plataforma.
  • Formación en realidad virtual: forme al personal en un entorno digital seguro e inmersivo, perfecto para la incorporación y la formación.
  • Innovador soporte para la tapa: mejora el flujo de trabajo al eliminar la necesidad de retirar y manipular la tapa durante la preparación.
  • Modo de mezcla caótica: un novedoso algoritmo de mezcla basado en el caos garantiza una mezcla rápida y homogénea más allá de los métodos tradicionales.